Fortfahren mit
4B200
Sepharose 4B
45-165 μm bead diameter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
algae (marine)
Quality Segment
form
suspension
technique(s)
affinity chromatography: suitable
bead diameter
45-165 μm
pore size
30,000-50,000 Da fractionation range (Dextrans), 60,000-20,000,000 Da fractionation range (Globular proteins)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
General description
Sepharose 4B ist ein Agarose-Bead und ein Polymer der Gal-β1,4 [3,6]-Anhydro-L-galactose. Sepharose unterstützt die Fraktionierung größerer Moleküle und ist frei von geladenen Sacchariden. In Gegenwart von 3,6-Anhydro-L-galactose wird der biologische Abbau gehemmt. Wasserstoffbrücken stabilisieren die Sepharosegelstruktur. Sepharose wird häufig in der Affinitätschromatographie verwendet, wobei verschiedene Liganden auf der Matrix quervernetzt werden.
Application
Sepharose 4B wurde verwendet:
  • zum Konjugieren von Skorpiongift für die Verwendung in der Affinitätschromatographie
  • für die Reinigung von Proteinextrakten vor der Immunpräzipitation
  • für die Gelaufreinigung und Entsalzung von Phospholipidvesikeln
  • für die Adsorption von Immunglobulin G (IgG)[1]
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GE17-0120-01121852A2576
biological source
algae (marine)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
form
suspension
form
-
form
solid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
pore size
30,000-50,000 Da fractionation range (Dextrans), 60,000-20,000,000 Da fractionation range (Globular proteins)
pore size
-
pore size
-
pore size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sepharose 4B
flash_point_f
100.4 - 109.4 °F - closed cup
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_c
38 - 43 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
4B200-100ML04061832422220
4B200-1L04061832422237
4B200-500ML04061832422244