Fortfahren mit
G3907
Glutathion−-Agarose
set of 3 pre-packed columns (2.5 ml each), (1:1 suspension in a 0.5 M NaCl + 20% ethanol solution)
Synonym(e):
GSH-Agarose, S-verknüpfte Glutathion-Agarose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 set
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 549,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
Matrix:
cross-linked 4% beaded agarose
€ 549,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
(1:1 suspension in a 0.5 M NaCl + 20% ethanol solution)
analyte chemical class(es)
proteins (GST)
packaging
set of 3 pre-packed columns (2.5 ml each)
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, protein purification: suitable
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
storage temp.
2-8°C
General description
The resin in these columns consists of glutathione attached through the sulfur to epoxy activated, 4% cross-linked beaded agarose resulting in a 12 atom spacer. [1]
Application
Die Affinitätschromatographie unter Verwendung von Glutathion-Agarose ermöglicht eine schnelle, milde, nicht denaturierende und hochselektive Aufreinigung von Proteinen, die Glutathion bindende Sequenzen, wie Glutathion-S-Transferase (GST), Glutathion-Peroxidase und Glyoxalase I, enthalten.
Affinity chromatography using glutathione-agarose permits rapid, mild, non-denaturing and highly selective purification of glutathione binding enzymes such as glutathione-S-transferase, glutathione peroxidase, and glyoxalase I.[2]
The product was used in the design, synthesis and biological evaluation of new tryptamine and tetrahydro-β-carboline-based selective inhibitors of CDK4.[3] It was also used to study Fascaplysin-inspired diindolyls as selective inhibitors of CDK4/cyclin D1.[4]
Physical form
1:1 suspension in a 0.5 M NaCl + 20% ethanol solutionl
Other Notes
Suspension of Product No. G 4510
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
83219G4510AGRLE-RO
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
-
matrix
4% cross-linked beaded agarose
matrix
-
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, protein purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, protein purification: suitable
technique(s)
-
packaging
set of 3 pre-packed columns (2.5 ml each)
packaging
-
packaging
-
packaging
pkg of 100 g (11685660001), pkg of 500 g (11685678001)
analyte chemical class(es)
proteins (GST)
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
proteins (GST)
analyte chemical class(es)
-
form
(1:1 suspension in a 0.5 M NaCl + 20% ethanol solution)
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
20-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glutathion−-Agarose
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
180.1 °F
flash_point_c
82.3 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)