Merck
GE27-0843-01
PreScission Protease
Cytiva 27-0843-01
Synonym(e):
Fusionsprotein, Entfernung von GST-Tag
About This Item
UNSPSC-Code:
41106501
NACRES:
NA.56
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 500 units
Hersteller/Markenname
Cytiva 27-0843-01
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
PreScission Protease ist ein Fusionsprotein der 3C-Protease des humanen Rhinovirus (HRV) und GST. Es ermöglicht die Spaltung von GST-Tags auf der Säule und die Proteinreinigung in einem Schritt.
Enzymatische Spaltung auf oder außerhalb der Säule
GST-Tags und Proteasen können in einem einzigen Schritt entfernt werden, während die Fusionsproteine​noch an Glutathion-Sepharose-4B-, Glutathion-Sepharose-High-Performance- oder Glutathion-Sepharose 4 Fast Flow-Affinitätsharz gebunden sind. Eine andere Möglichkeit besteht darin, das GST-markierte Protein mit reduziertem Glutathion zu eluieren, zu spalten und die Probe dann über dasselbe Harz zu leiten, um die Protease und die Tags zu entfernen. Im Gegensatz zu anderen gängigen Proteasen wie Thrombin und Faktor Xa kann dieses GST-markierte Fusionsprotein leicht durch Bindung an ein Harz mit Affinität zu GST entfernt werden. Andere nicht rekombinante Proteasen erfordern einen zusätzlichen Reinigungsschritt mit einem anderen Harz.
Vektoren, die die Erkennungssequenz der HRV-3C-Protease codieren
Die pGEX-6P-Vektoren pGEX-6P-1, pGEX-6P-2 und pGEX-6P-3 codieren die Erkennungssequenz für diese 3C-Protease.
Anwendung
Spezifische Tieftemperaturspaltung von Fusionsprotein-Tags; Einfache säulenbasierte Spaltung während der Affinitätsaufreinigung
PreScission Protease wurde verwendet für die Eluierung von GST-markierten AT3-Proteinen bei In-vitro-Ubiquinierungsreaktionen und Vorbereitung der AT3-Ub.[1] Sie wurde auch für die Spaltung des GST-Tags von der alpha-Enolase während der Induktion der GST-a-Enolaseexpression in dem Protease-defizienten Escherichia coli-Stamms BL21 verwendet.[2]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Spezifische Spaltung – zwischen den Gln- und Gly-Resten der Erkennungssequenz LeuGluValLeuPheGln/GlyPro
  • Zeitsparend –GST-markierte Proteine​können gespalten werden, während sie noch an das Affinitätsharz gebunden sind.
  • Niedrige Inkubationstemperatur –ermöglicht bei niedriger Temperatur die Spaltung von Fusionsproteinen, die die Erkennungssequenz der HRV-3C-Protease enthalten.
Lagerung und Haltbarkeit
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
pGEX-Vektoren
pGEX-Vektoren dürfen nur für wissenschaftliche Untersuchungen und Forschungszwecke und nicht für irgendwelche anderen Zwecke verwendet werden. Für eine Lizenz für kommerzielle Anwendungen der lizenzierten Produkte und Verfahren, die im US-Patent Nr. 5.654.176 sowie in anderen Patenten und Patentanmeldungen in anderen Ländern beansprucht werden, muss sich der Käufer vor einer solchen Verwendung direkt mit der Millipore Corp (vormals Chemicon International Inc) zwecks Verhandlungen in Verbindung setzen.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhen Wang et al.
Nature communications, 10(1), 3162-3162 (2019-07-20)
HECT E3 ligases control the degradation and functioning of numerous oncogenic/tumor-suppressive factors and signaling proteins, and their activities must be tightly regulated to prevent cancers and other diseases. Here we show that the Nedd4 family HECT E3 WWP1 adopts an
Thi-Bich Luu et al.
The New phytologist, 235(5), 1995-2007 (2022-05-26)
Rhizobial lipochitooligosaccharidic Nod factors (NFs), specified by nod genes, are the primary determinants of host specificity in the legume-Rhizobia symbiosis. We examined the nodulation ability of Medicago truncatula cv Jemalong A17 and M. truncatula ssp. tricycla R108 with the Sinorhizobium
Merel A T van de Plassche et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 21(23), 3383-3388 (2020-07-28)
The global pandemic caused by SARS-CoV-2 calls for the fast development of antiviral drugs against this particular coronavirus. Chemical tools to facilitate inhibitor discovery as well as detection of target engagement by hit or lead compounds from high-throughput screens are
Dorothée Raoux-Barbot et al.
PloS one, 13(11), e0206133-e0206133 (2018-11-13)
Several bacterial pathogens produce nucleotidyl cyclase toxins to manipulate eukaryotic host cells. Inside host cells they are activated by endogenous cofactors to produce high levels of cyclic nucleotides (cNMPs). The ExoY toxin from Pseudomonas aeruginosa (PaExoY) and the ExoY-like module
Ji-Young Lee et al.
Cell reports, 27(12), 3602-3617 (2019-06-20)
The hepatitis C virus (HCV) is a major cause of chronic liver disease, affecting around 71 million people worldwide. Viral RNA replication occurs in a membranous compartment composed of double-membrane vesicles (DMVs), whereas virus particles are thought to form by
Artikel
This page describes troubleshooting strategies for cloning the gene or gene fragment into a pGEX expression vector.
This page shows troubleshooting strategies for cleavage methods using Cytiva products.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to Glutathione Sepharose in batch mode from Cytiva. Glutathione Sepharose High Performance, Glutathione Sepharose 4 Fast Flow, and Glutathione Sepharose 4B can all be used for cleavage and purification of GST-tagged proteins in batch.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins eluted from GSTrap from Cytiva.
Alle anzeigen
Protokolle
Auf dieser Seite werden die Eigenschaften der pGEX-Expressionsvektoren beschrieben, die mit Cytiva-Produkten eingesetzt werden.
This page describes the characteristics of pGEX expression vectors used with Cytiva products.
Protect fusion proteins from proteolytic degradation with enzyme removal pre- and post-cleavage using PreScission Protease, thrombin, or Factor Xa.