Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 vial | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 55,40 |
Über diesen Artikel
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
Material:
nickel
Packaging:
vial of 100 grids
€ 55,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
nickel
description
Regular grids with center mark and solid border
packaging
vial of 100 grids
diam.
3.05 mm
grid size
400 mesh × 62 μm pitch
hole W
42 μm
open area size
44%
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material nickel | material nickel | material nickel | material gold |
| packaging vial of 100 grids | packaging vial of 25 grids | packaging vial of 100 grids | packaging vial of 100 grids |
| diam. 3.05 mm | diam. 3.05 mm | diam. 3.05 mm | diam. 3.05 mm |
| hole W 42 μm | hole W 19 μm | hole W 208 μm | hole W 63 μm |
| open area size 44% | open area size 55% | open area size 69% | open area size 55% |
| grid size 400 mesh × 62 μm pitch | grid size 1000 mesh × 25 μm pitch | grid size 100 mesh × 250 μm pitch | grid size 300 mesh × 83 μm pitch |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Grids for transmission electron microscopy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?