Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 vial | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 39,50 |
Über diesen Artikel
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
Material:
copper
Packaging:
vial of 100 grids
€ 39,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
copper
description
Regular grids with center mark and solid border
packaging
vial of 100 grids
diam.
3.05 mm
grid size
150 mesh × 165 μm pitch
hole W
132 μm
open area size
64%
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material copper | material copper | material nickel | material gold |
| packaging vial of 100 grids | packaging vial of 100 grids | packaging vial of 100 grids | packaging vial of 100 grids |
| diam. 3.05 mm | diam. 3.05 mm | diam. 3.05 mm | diam. 3.05 mm |
| description Regular grids with center mark and solid border | description Regular grids with center mark and solid border | description Regular grids with center mark and solid border | description Regular grids with center mark and solid border |
| open area size 64% | open area size 55% | open area size 69% | open area size 44% |
| hole W 132 μm | hole W 97 μm | hole W 208 μm | hole W 42 μm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Grids for transmission electron microscopy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?