Merck
930369
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Carbon Film Supported Copper Grid, Standard Thickness, grid size 200 mesh, box of 50
Synonym(e):
TEM grids
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Carbon Film Supported Copper Grid, Standard Thickness, grid size 200 mesh, box of 50
Materialien
carbon film
copper grid
Verpackung
box of 50
film size
5-6 nm
Größe des Netzaufdrucks
200 mesh
Allgemeine Beschreibung
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard square mesh grids.
TEM grids supported by carbon film only. A 5-6 nm thin film of pure carbon deposited on one side of the standard square mesh grid.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)