The K12 strain information can be found on the UniProt website under the following entry: P0A9C5.
Wichtige Dokumente
G1270
L-Glutamine Synthetase from Escherichia coli
lyophilized powder, 400-2,000 units/mg protein
Synonym(e):
L-Glutamate:ammonia ligase (ADP-forming)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized powder
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
400-2,000 units/mg protein
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Enthält
dithioerythritol as preservative
Zusammensetzung
Protein, ~5% Lowry
Löslichkeit
H2O: soluble 0.95-1.05 mg/mL, clear to hazy
UniProt-Hinterlegungsnummer
Fremdaktivität
ATPase <0.2%
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Escherichia coli K12 ... glnA(948370)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
From which E. coli strain is your product G1270 L-Glutamine Synthetase from Escherichia coli isolated?