Merck
G4509
Glycerokinase aus E. coli
lyophilized powder, 40-100 units/mg protein
Synonym(e):
ATP:glycerol 3-phosphotransferase, Glycerin-Kinase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-862-0
MDL number:
EG-Nummer:
eCl@ss:
32160410
Specific activity:
40-100 units/mg protein
Biological source:
Escherichia coli
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Escherichia coli
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
40-100 units/mg protein
composition
Protein, ≥50% biuret
foreign activity
Triose-phosphate isomerase, hexokinase, myokinase, glycerol dehydrogenase and NADH oxidase ≤0.05%
storage temp.
−20°C
Application
Glycerol kinase (glpK) was used to study the effects of pain controlling neuropeptides on human fat cell lipolysis.
Biochem/physiol Actions
Glycerol kinase catalyzes tge MgATP-dependent phosphorylation of glycerol to produce sn-glycerol-3-phosphate and is the rate limiting enzyme in the utilization of glycerol. It is also subject to feedback regulation by fructose-1,6-bisphosphate.
Glycerol kinase catalyzes tge MgATP-dependent phosphorylation of glycerol to produce sn-glycerol-3-phosphate and is the rate limiting enzyme in the utilization of glycerol. <<<20,21>>> It is also subject to feedback regulation by fructose-1,6-bisphosphate.<<<22>>>
Physical form
Teilweise gereinigtes lyophilisiertes Pulver, Rest ist vorwiegend Salze und EDTA
Other Notes
1 U setzt 1.0 μmol Glycerin und ATP zu L-α-Glycerophosphat und ADP pro Minute um bei pH 9.8 und 25°C in einem gekoppelten System mit PK/LDH.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycerokinase aus E. coli
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)