Fortfahren mit
M5379
L-Methionin-Sulfoximin
suitable for cell culture
Synonym(e):
L-S-(3-Amino-3-carboxypropyl)-S-methylsulfoximin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 132,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 203,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 401,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 920,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3S(O)(=NH)CH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.23
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6175446
€ 132,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable
mp
>210 °C (dec.) (lit.)
suitability
suitable for molecular biology
storage temp.
room temp
SMILES string
CS(=N)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O3S/c1-11(7,10)3-2-4(6)5(8)9/h4,7H,2-3,6H2,1H3,(H,8,9)/t4-,11?/m0/s1
InChI key
SXTAYKAGBXMACB-DPVSGNNYSA-N
Application
L-Methionin-Sulfoximin wird als potenter Inhibitor der Glutaminsynthetase(GS)-Aktivität eingesetzt, um dessen Auswirkungen auf die Lebenserwartung und die Krankheitsprogression im SOD1-G93A-Mausmodell bei amyotropher Lateralsklerose zu untersuchen.
Der Einsatz großer Mengen MSX kann die Produktivität und Produktionsstabilität in multiplen rekombinanten GS-CHO-Zelllinien und GS–CHOK1SV-Zelllinien steigern, ohne die Produktqualität zu beeinträchtigen. Diese Ergebnisse haben wichtige Auswirkungen auf die Verbesserung der Effizienz und Zuverlässigkeit industrieller Zellkulturprozesse zur Herstellung von Biologika.
MSX ist ein potentes Antikonvulsivum und weist einen spezifischen und signifikanten Einfluss auf die Glutamindynamik in primären kortikalen Astrozytenkulturen auf. Dadurch wird es zu einer wertvollen Verbindung für die Untersuchung und Modulation glutaminbezogener Prozesse in Zellkulturen.
Biochem/physiol Actions
Als potenter Inhibitor der Glutamin-Synthetase-Aktivität (GS) wurde dieses Reagenz häufig als Selektionsmittel für die Plasmid-Integration in Ovarialzellen des chinesischen Hamsters (CHO) und anderen Säugetierzelllinien verwendet. Die wachsende Nachfrage nach Zellbanken mit hoher Ausbeute für die Produktion rekombinanter Proteine für Therapeutika hat zu zwei wichtigen Systemen für die Auswahl stabiler und aktiver Klone geführt: die Methotrexat-Selektion von Dihydrofolat-Reduktase(DHFR)-überexprimierenden Zellen und die MSX-Selektion von Glutamin-Synthetase-überexprimierenden Zellen. Die Zellen werden in Abwesenheit von Glutamin in den Medien angezüchtet, und die Hemmung der endogenen Aktivität der Glutamin-Synthetase führt zum Zelltod von Zellen ohne Überexpression. Der MSX-Glutamin-Synthetase-Selektionsmechanismus bietet gegenüber dem Methotrexat-DHFR-System den Vorteil, dass in der Regel nur ein einziger Amplifikationsschritt erforderlich ist und die Zeit für die Herstellung hochstabiler, stark amplifizierter Klone erheblich verkürzt wird. L-Methioninsulfoximin (MSX) steigert die NH3-Produktion in Keimblättern von Weizen, Gerste, Mais und Sorghumhirsen durch Hemmung der GS-Aktivität. MSX erhöht die Ornithindecarboxylase-Aktivität und verringert die Überlebensrate in einem Modell transitorischer zerebraler Ischämie.
Preparation Note
Dieses Produkt wird bei Raumtemperatur gelagert.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
910161043091012316
description
suitable for cell culture
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
EMPROVE® ESSENTIAL
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
20-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C
suitability
suitable for molecular biology
suitability
-
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
-
mp
>210 °C (dec.) (lit.)
mp
>210 °C (dec.) (lit.)
mp
>210 °C (dec.) (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Methionin-Sulfoximin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Dear colleagues, i need to know about the stability of MSX (reference M5379) in water or medium. A stock solution of 10 mM could be stored at +4? iF YES, for howlong? Kind regards samia
    1 answer
    1. The stability of this specific product in solution has not been determined. However, a similar product, GSS-1015-F, a 100mM L-Methionine sulfoximine solution, is stored at -20 deg. C. and is assigned a shelf life of 1 year. See below for a link to this product page: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/gss1015.
      Helpful?
  2. What is the storage temperature of this product (M5379)?
    1 answer
    1. This product is stored at room temperature.
      Helpful?
  3. What is the solubility of Product M5379, L-Methionine sulfoximine?
    1 answer
    1. We test the solubility at 50 mg/mL (0.277 M) in water; heat and/or sonication may be required.
      Helpful?
  4. How is Product M5379, L-Methionine sulfoximine, used?
    1 answer
    1. This product has been reported as an inhibitor of glutamine synthetase by  Weisbrod, R. E., et al., J.Biol. Chem., 248(11), 3997-4002 (1973).  It has also been reported as an inhibitor of γ-glutamylcysteine synthetase by Richman, P. G., et al., J. Biol. Chem., 248(19), 6684-6690 (1973).
      Helpful?
  5. What is the solution stability of Product M5379, L-Methionine sulfoximine?
    1 answer
    1. We do not have any information available on solution stability. The following references may provide some helpful information:1. Proc. Roy. Soc., 138, 265 (1951).2. Weisbrod, R. E., and Meister, A., Studies on Glutamine Synthetase from Escherichia Coli. Formation of Pyrrolidone Carboxylate and Inhibition by Methionine Sulfoximine. J.Biol. Chem., 248(11), 3997-4002 (1973).3. Richman, P. G., et al., Inhibition of Gamma-glutamylcysteine Synthetase by L-methionine-S-sulfoximine. J. Biol. Chem., 248(19), 6684-6690 (1973).
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.