Fortfahren mit
G5921
L-Glutamatoxidase aus Streptomyces sp.
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥5.0 units/mg solid
Synonym(e):
L-Glutamat:Sauerstoffoxidoreduktase (deamierend)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 182,00
5 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 603,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥5.0 units/mg solid
Recombinant:
expressed in E. coli
€ 182,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
form
lyophilized powder
specific activity
≥5.0 units/mg solid
storage temp.
2-8°C
General description
Glutamat ist eine nicht-essenzielle Aminosäure. Sie agiert als ein primärer exzitatorischer Neurotransmitter. Bei schwerem Trauma, großen chirurgischen Eingriffen, Sepsis und Knochenmarktransplantationen fungiert Glutamat als eine essenzielle Aminosäure.
Application
L-Glutamatoxidase aus Streptomyces sp. wurde zur Bestimmung der Enzymaktivität von immobilisierter Glutamatoxidase (GOx) verwendet. Sie wird auch als Komponente von Bildgebungspuffer für Stochastic Optical Reconstruction Microscopy (STORM) eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Wichtiges Enzym bei der Synthese oder dem Abbau von Glutaminsäure; überträgt ein Amin an α-Ketoglutarsäure, um L-Glutaminsäure zu bilden, oder es deamidiert L-Glutaminsäure.
L-Glutamatoxidase katalysiert die Umwandlung von L-Glutamat zu 2-Oxoglutarat.
Other Notes
Eine Einheit bildet bei einem pH-Wert von 7,4 und 30 °C je Minute 1,0 μmol α-Ketoglutarsäure aus L-Glutaminsäure.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G1270G1924C8649
specific activity
≥5.0 units/mg solid
specific activity
400-2,000 units/mg protein
specific activity
≥5 units/mg protein
specific activity
≥20 units/mg protein
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solid
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)