Fortfahren mit
46945
Fluoreszeinisothiocyanat–Dextran
average mol wt 70,000, (FITC:Glucose = 1:250)
Synonym(e):
FITC-Dextran 70, FITC–Dextran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 155,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 551,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 155,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
powder
mol wt
average mol wt 70,000
composition
(FITC:Glucose = 1:250)
concentration
90-100 % (w/w) (TRITC DEXTRAN)
extent of labeling
~0.004 mol/mol FITC glucose
color
light orange to very dark orange, light yellow to very dark yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL, hazy, orange to very deep orange
fluorescence
λex 492 nm; λem 518 nm in ethanol
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
Application
Dextran markiert mit Fluoresceinisothiocyanat für eine mögliche Verwendung in Perfusionstudien an Tieren.
Fluorescein-Isothiocyanat-Dextran (FITC-Dextran 70) wird als fluoreszierende Sonde zur Untersuchung von Zellprozessen wie Permeabilisierung, Phagozytose und Endozyose und zur Erforschung von Mechanismen des biomolekularen Transports verwendet. FITC-Dextran 70 kann verwendet werden, um die Kapazität, Selektivität und Effizienz der Verkapselung und Freisetzung durch Wirkstoffträger zu untersuchen.
Other Notes
Internalisation von FITC und FITC-Dextran durch Pflanzenzellen in Suspensionskultur; In der Studie der Fluid-Pinocytose in Leukozyten[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
524716965890718
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
solubility
H2O: 50 mg/mL, hazy, orange to very deep orange
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
color
light orange to very dark orange, light yellow to very dark yellow
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluoreszeinisothiocyanat–Dextran
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. After reconstituting in water, what are the storage conditions?
    1 answer
    1. The stability of this material is solution has not been determined. However, aqueous solutions of 25 mg/mL or more of FITC-Dextran are expected to be stable for 1-2 weeks when stored refrigerated at 2-8°C and protected from light. For long-term storage, aliquot and store stock solutions at ?20°C, protected from light.
      Helpful?
  2. Is this product fixable?
    1 answer
    1. Yes, paraformaldehyde can be used to fix cells. In normal circumstances, formaldehyde is a cross-linking fixative that is used to fix protein and DNA.
      Looking at formaldehyde fixation, the following are applicable:
      Formaldehyde cross-links with the amino group of the N-terminal amino acid residue and the side chains of 12:
      Arginine
      Cysteine
      Histidine
      Lysine
      Depending on the peptide sequence, methylol groups, Schiff-bases, and methylene bridges were form
      Please note that although the term paraformaldehyde is used, paraformaldehyde exists only as a solid. Once the bonds of the polymer are broken, solutions contain only formaldehyde. Any paraformaldehyde in the solution would simply be an undissolved precipitate at the bottom of the solution.