Merck
EMS0004
Sigma-Aldrich
SOLu-Trypsin
recombinant, expressed in Pichia pastoris, Proteomics Grade, liquid
Synonym(e):
Proteinaufschluss für die Massenspektrometrie, Trypsin für den Proteinaufschluss
Größe auswählen
100 μG
€ 77,80
4 X 100 μG
€ 288,00
€ 77,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 77,80
4 X 100 μG
€ 288,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.78
€ 77,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Rekombinant
expressed in Pichia pastoris
Qualitätsniveau
Qualität
Proteomics Grade
Beschreibung
Activity:≥ 10,000 unit/mg protein
Form
ready-to-use solution
Eignung
suitable for mass spectrometry
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Trypsin ist eine Serinendoprotease des Pankreas. SOLu-Trypsin wird aus rekombinantem Trypsin, Schweinesequenz, hergestellt. Es weist keine chymotryptische Aktivität auf.
Anwendung
SOLu-Trypsin:
  • wurde verwendet, um die Gelstücke für die Massenspektrometrie zur Identifizierung von aktiven Deubiquitinasen (DUB) aufzuschließen[1]
  • wurde als Puffer im Trypsin-Sensitivitätsassay eingesetzt[2]
  • kann zum Aufschluss von Weinproteinen eingesetzt werden[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Trypsin wird aufgrund seiner hochspezifischen Spaltung, die zu einer begrenzten Anzahl tryptischer Peptide führt, in der Proteomikforschung[4] für Peptid-Mapping und Proteinsequenzarbeit eingesetzt. Es hydrolysiert Peptidbindungen an der Carboxylseite von Arginin- und Lysinresten spezifisch.[5]
  • SOLu-Trypsin (EMS0004) ist unser exklusives Enzym in fortgeschrittener Proteomikqualität für die Massenspektrometrie, das in Lösung stabil ist.
  • SOLu-Trypsin wurde entwickelt, um gekühlt in Lösung stabil zu sein und kann ohne Aufbereitung umgehend verwendet werden.
  • Andere Formen von Trypsin erfordern Auftauen oder Rekonstitution und müssen entsorgt werden, wenn sie nicht umgehend verwendet werden.
  • SOLu-Trypsin ermöglicht das Aufbewahren von überschüssigem Produkt für künftige Anwendungen, wodurch unnötiger Abfall und Kosten eliminiert werden.
  • Es wird mit hochreinem, rekombinantem Trypsin, das frei von chymotryptischer Aktivität ist formuliert, um einen Aufschluss mit hoher Genauigkeit sicherzustellen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Gebrauchsfertig – keine Aufbereitung wie Rekonstitution oder Auftauen erforderlich
  • Fügt sich nahtlos in den etablierten Arbeitsablauf – keine Notwendigkeit zum Ändern von Protokollen
  • Eliminiert Abfall – bleibt nach Gebrauch im Kühlschrank stabil, wodurch kein überschüssiges Produkt entsorgt werden muss
  • Rekombinant, Schweinesequenz – keine chymotryptische Aktivität
  • Bei Raumtemperatur für den kurzzeitigen Gebrauch in einem Autosampler oder auf einem Liquid-Handling-Roboter stabil
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Enhanced trypsin on a budget: Stabilization, purification and high-temperature application of inexpensive commercial trypsin for proteomics applications
Heissel S, et al.
PLoS ONE, 14 (2019)
Søren Heissel et al.
PloS one, 14(6), e0218374-e0218374 (2019-06-28)
Trypsin is by far the most commonly used protease in proteomics. Even though the amount of protease used in each experiment is very small, digestion of large amounts of protein prior to enrichment can be rather costly. The price of
Zdeněk Perutka et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 55(7), e4444-e4444 (2019-10-12)
Cysteine protease from grapevine (Vitis vinifera) belongs to those resistant proteins, which survive the process of vinification and can therefore be detected as wine components. Its amino acid sequence shows a homology to other members of the papain family, but
The CHORD protein CHP-1 regulates EGF receptor trafficking and signaling in C. elegans and in human cells
Haag A, et al.
eLife, 9, e50986-e50986 (2020)
Mass spectrometry of peptides and proteins using digestion by a grape cysteine protease at pH 3
Perutka Z and Sebela M
Journal of Mass Spectrometry : Jms (2019)
Artikel
Evaluation of Recombinant, Chemically Treated Trypsin in Proteomics and Protein Characterization Assays
Pretreatment with Mucinase StcE increases glycopeptide identification from mucin samples, enhancing sample preparation efficiency for glycopeptide analysis.
An optimized peptide mapping protocol using NISTmAb as a model monoclonal antibody, shorter incubation times, and improved digestion buffer to demonstrate minimal artificial asparagine deamidation and methionine oxidation.
Rapid trypsin digest kit yields reliable results in less than 2 hours for mass spectrometry analysis.
Alle anzeigen
Protokolle
An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).