Fortfahren mit
TRYPSEQM-RO
Roche
modifiziertes Trypsin in Sequenzierqualität
from bovine pancreas
Synonym(e):
Trypsin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
4 x 25 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 190,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
EG-Nummer:
NACRES:
NA.54
Biological source:
bovine pancreas
Concentration:
0.01-0.2 % (w/w)
€ 190,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine pancreas
form
lyophilized (salt-free)
mol wt
24.000 g/mol
packaging
pkg of 4 × 100 μg (11418033001), pkg of 4 × 25 μg (11418025001)
manufacturer/tradename
Roche
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
concentration
0.01-0.2 % (w/w)
technique(s)
protein sequencing: suitable
impurities
Chymotrypsin
color
white
optimum pH
8.0
solubility
10 g/L
suitability
suitable for protein modification
UniProt accession no.
application(s)
life science and biopharma
foreign activity
Contaminating activities corresponds
Chymotrypsin , contains
storage temp.
2-8°C
Gene Information
cow ... PRSS1(780933)
General description
Modifiziertes Trypsin, Sequenzierungsqualität, wird als hochgereinigte und spezifische Protease aus dem Rinderpankreas isoliert und anschließend modifiziert.
Trypsin ist eine hocheffiziente und spezifische Protease, die in der Proteomik häufig für den Proteinverdau verwendet wird. Es produziert kurze Peptide mit spezifischen Eigenschaften, die mit aktuellen Trennungs- und Identifizierungsmethoden[1] wie Flüssigkeitschromatographie und Massenspektrometrie (MS) kompatibel sind.[2]
Inhibitoren:
TLCK, DFP, PMSF, Leupeptin, Sojabohnen-Trypsin-Inhibitor, Trypsin-Inhibitor von Hühnereiern, Aprotinin, α2-Makroglobulin, α1-Antitrypsin, APMSF und Antipain.
Application
Verwenden Sie die modifiziertes Trypsin, Sequenzierungsqualität, zur Erzeugung von Glykopeptiden aus gereinigten Glykoproteinen.
Anwendungsgebiete:
  • Aufklärung der Proteinstruktur
  • Tryptisches Mapping
  • Fingerprinting-Analyse
  • Sequenzanalyse
  • Translokationsstudien
  • Proteinidentifikation[3][4][5][6]
  • Proteinverdau während der Lipoproteinvorbereitung für die Flüssigkeitschromatographie-Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS)
Biochem/physiol Actions
Trypsin ist eine Serin-Endopeptidase. Mit einem pH-Wert von 7,5-9 hydrolisiert es insbesondere Proteine und Peptidbindungen auf der C-terminalen Seite von Lysin und Arginin. Außerdem werden Amide und Esterbindungen von Arg und Lys gespalten. Die Spezifität des modifizierten Trypsins in Sequenzierqualität wird mit der oxidierten B-Kette von Insulin (Insulin Box) als Substrat verifiziert. Hohe Konzentrationen von modifiziertem Trypsin in Sequenzierqualität (1 Gewichtsteil Enzym und 9 Gewichtsteile Insulin Box) werden 18 Stunden lang inkubiert, um Spuren von Verunreinigungen durch Chymotrypsin nachzuweisen.
Preparation Note
Arbeitskonzentration: 1/100 bis 1/5 des Proteins, bezogen auf das Gewicht
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): -15 bis -25 °C
modifiziertes Trypsin in Sequenzierqualität ist selbst bei pH-Werten im neutralen und niedrigen Basisbereich gegenüber einer Autolyse beständiger. Das Enzym eignet sich zur Verwendung in hohen Konzentrationen.
Eine Lösung in 1 % Essigsäure oder 1 mM HCI kann bei einer Lagerung bei 2 bis 8 °C bis zu einer Woche lang verwendet werden. Bei einer Lagerung in Aliquoten bei -15 bis -25 °C ist die Lösung ohne Wirkungseinbußen mindestens ein Jahr lang stabil.
Trocken lagern
Analysis Note
Reinheit: Frei von Verunreinigungen, welche die Separation von Peptiden in der Umkehrphasen-HPLC beeinträchtigen können.
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TRYPSEQ-RORTRYP-RO650275
Gene Information
cow ... PRSS1(780933)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
-
biological source
-
technique(s)
protein sequencing: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
concentration
0.01-0.2 % (w/w)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
suitability
suitable for protein modification
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
lyophilized (salt-free)
form
lyophilized (salt-free)
form
lyophilized
form
lyophilized solid
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)