Wichtige Dokumente
E9402
EphB2/Fc Chimera from mouse
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
Synonym(e):
Cek5, Drt, ERK, Hek5, Nuk, Qek2, Sek3, Tyro5
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in NSO cells
Assay
>90% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
0.04-2.5 ng/mL
Mol-Gew.
monomer calculated mol wt 85.3 kDa
100-110 kDa by SDS-PAGE (reducing)
Verpackung
pkg of 200 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
ligand binding assay: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... Ephb2(13844)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?