Used for immunocytochemistry, with Alexa 488 secondary (Invitrogen)
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 482,00 |
0.2 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 635,00 |
0.5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.260,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Monoklonaler Anti-Kollagen-Antikörper, Typ I in Maus hergestellte Antikörper, clone COL-1, ascites fluid
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
COL-1, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
bovine, human, pig, rat, rabbit, deer
technique(s)
dot blot: suitable, immunohistochemistry (frozen sections): 1:2000 using human or other mammalian frozen sections, indirect ELISA: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Col1a1(29393)
General description
Immunogen
Application
- Immunhistochemie
- Dot-Blot-Verfahren
- Indirekte Immunfluoreszenzfärbung
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - |
| species reactivity bovine, human, pig, rat, rabbit, deer | species reactivity human, rat | species reactivity human | species reactivity human |
| antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin |
| clone COL-1, monoclonal | clone FH-7A, monoclonal | clone COL-94, monoclonal | clone LH7.2, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information rat ... Col1a1(29393) | Gene Information human ... COL3A1(1281) | Gene Information human ... COL4A1(1282), COL4A3(1285), COL4A4(1286), COL4A5(1287), COL4A6(1288) | Gene Information human ... COL7A1(1294) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monoklonaler Anti-Kollagen-Antikörper, Typ I in Maus hergestellte Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?