E3763
Resorufinethylether
≥98% (TLC), powder
Synonym(e):
7-Ethoxy-3H-phenoxazin-3-on, Ethoxyresorufin, O7-Ethylresorufin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
(Tightly closed. Dry)
Methode(n)
activity assay: suitable
Farbe
orange to red
mp (Schmelzpunkt)
223-225 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, orange
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCOc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1.Fc4c(F)c(F)c(OC(=O)CNC(=O)OCC5c6ccccc6-c7ccccc57)c(F)c4F
InChI
1S/C23H14F5NO4.C14H11NO3/c24-17-18(25)20(27)22(21(28)19(17)26)33-16(30)9-29-23(31)32-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15;1-2-17-10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(16)3-5-11(13)15-12/h1-8,15H,9-10H2,(H,29,31);3-8H,2H2,1H3
InChIKey
ZOSYTBPPLWBBKM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Research area: Cell Signaling
Anwendung
Substrate
Substrat
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Phase I biotransformation reactions increase drug compound polarity, mainly occurring in hepatic circulation.