Fortfahren mit
B1532
Resorufin benzyl ether
CYP450 substrate, ≥98% (TLC), powder
Synonym(e):
7-Benzyloxy-3H-phenoxazin-3-one, 7-Benzyloxyresorufin, O7-Benzylresorufin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 445,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 781,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H13NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.31
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 445,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Resorufin benzyl ether, CYP450 substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, orange
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C=CC2=Nc3ccc(OCc4ccccc4)cc3OC2=C1
InChI
1S/C19H13NO3/c21-14-6-8-16-18(10-14)23-19-11-15(7-9-17(19)20-16)22-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-11H,12H2
InChI key
XNZRYTITWLGTJS-UHFFFAOYSA-N
General description
Fluorimetric substrate for cytochrome P450-linked enzymes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M1544E376346121
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (UV)
solubility
chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, orange
solubility
dichloromethane: 0.95-1.05 mg/mL, clear, orange to very deep orange
solubility
chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, orange
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, alcohols: soluble
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)