Fortfahren mit
P0928
O7-Pentylresorufin
≥98% (TLC), Fluorimetric Cytochrome P450 substrate, powder
Synonym(e):
7-Pentyloxy-3H-phenoxazin-3-on, Pentoxyresorufin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 143,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 429,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 793,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H17NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.32
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8394939
€ 143,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
O7-Pentylresorufin,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
acetonitrile: 0.95- 1.05 mg/mL, clear, orange
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCOc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
InChI
1S/C17H17NO3/c1-2-3-4-9-20-13-6-8-15-17(11-13)21-16-10-12(19)5-7-14(16)18-15/h5-8,10-11H,2-4,9H2,1H3
InChI key
ZPSOKQFFOYYPKC-UHFFFAOYSA-N
General description
Resorufin pentyl ether is an analog of resazurin. Resorufin is a redox probe which is colorless and non-fluorescent in its reduced state. On oxidation, it fluoresces red. Resorufin is used widely as an indicator in microbiological media. It can be used to differentiate between actively metabolizing cells and inactive or dead cells.
Application
Resorufin pentyl ether has been used as a substrate to study the effects of Kaempferia parviflora extract on mouse hepatic cytochrome P450 enzymes.
Biochem/physiol Actions
Fluorimetric substrate for cytochrome P450 linked enzymes, CYP2B and CYP2B4.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E3763M1544B1532
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
acetonitrile: 0.95- 1.05 mg/mL, clear, orange
solubility
chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, orange
solubility
dichloromethane: 0.95-1.05 mg/mL, clear, orange to very deep orange
solubility
chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, orange
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)