E137
IRL-1620
powder
Synonym(e):
N-Succinyl-[Glu9, Ala11,15]-Endothelin 1 fragment 8-21
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Farbe
white
Lagertemp.
−20°C
Amino Acid Sequence
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?