Merck
DUO92003
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ PLA® Sonde Anti-Ziege PLUS
Synonym(e):
in situ Proximity Ligation Assay Kit, Protein Protein Interaction Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.32
Speziesreaktivität:
goat
application:
IF
PLA
Methode(n):
immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
citations:
501
Biologische Quelle
donkey (polyclonal)
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin (secondary antibody)
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Produktlinie
Duolink®
Speziesreaktivität
goat
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
Eignung
suitable for brightfield
suitable for fluorescence
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Der Duolink®Proximity Ligation Assay (PLA®) ermöglicht den endogenen Nachweis von Proteinwechselwirkungen, posttranslationalen Modifikationen und Proteinexpressionswerten auf Einzelmolekülebene in fixierten Zellen und Gewebeproben.
Dieses Produkt kann, je nach verwendeten Nachweisreagenzien, sowohl für das Duolink® In Situ Fluoreszenzprotokoll als auch das Duolink® In Situ Hellfeldprotokoll angewendet werden.
Besuchen Sie unser Duolink® PLA-Informationszentrum für Anleitungen zur Durchführung von Duolink® Versuchen, Anwendungen, Fehlersuche und mehr.
Zur Durchführung eines kompletten Duolink® PLA-In-situ-Versuchs benötigen Sie zwei Primärantikörper (PLA-, IHC-, ICC- oder IF-validiert), die zwei Zielepitope erkennen. Andere benötigte Reagenzien sind ein Paar PLA-Sonden von verschiedenen Spezies (eine PLUS und eine MINUS), Nachweisreagenzien, Waschpuffer und Eindeckmittel. Beachten Sie bitte, dass die Primärantikörper von den gleichen Spezies stammen müssen wie die Duolink® PLA-Sonden. Die Analyse wird mit Standardgeräten für Immunfluoreszenz-Assays durchgeführt. HRP ist auch für die Hellfeld-Detektion erhältlich.
Spezifität
Die PLA-Sonde Anti-Ziege reagiert mit Ziegen-IgG-Gesamtmolekül sowie mit Leichtketten anderer Ziegen-Immunglobuline.′ Die PLA-Sonde Anti-Ziege kann mit Schafantikörpern kreuzreagieren, zeigt jedoch nur minimale Kreuzreaktivität mit Hühner-, Meerschweinchen-, syrischen Hamster-, Pferde-, Human-, Maus-, Kaninchen- und Ratten-Serumproteinen. Eine MINUS-Sonde einer unterschiedlichen Spezies muss simultan mit diesem Produkt verwendet werden. In unserem Leitfaden zur Produktauswahl finden Sie weitere Informationen.
Anwendungshinweis
Es werden zwei Primärantikörper aus unterschiedlichen Spezies benötigt. Testen Sie Ihre Primärantikörper (IgG-Klasse, monoklonal oder polyklonal) in einem gängigen Immunfluoreszenz-(IF)-, immunhistochemischen (IHC) oder immunzytochemischen (ICC) Assay, um die optimalen Fixierungs-, Blockierungs- und Titerbedingungen zu bestimmen. Duolink®-PLA-In-situ-Reagenzien sind zur Anwendung an fixierten Zellen, Zytospin-Zellen, auf Objektträgern gewachsenen Zellen, formalinfixierten Paraffinschnitten (FFPE) oder Gewebeschnitten (frisch oder gefroren) geeignet. Es ist keine minimale Zellzahl erforderlich.
Wir können Ihnen Arbeit abnehmen! Informieren Sie sich über unser Kundenspezifisches Serviceprogramm zur Beschleunigung Ihrer Duolink®-Projekte
Vollständige Duolink®-Produktliste
Spezifität
Die PLA-Sonde Anti-Ziege reagiert mit Ziegen-IgG-Gesamtmolekül sowie mit Leichtketten anderer Ziegen-Immunglobuline. Die PLA-Sonde Anti-Ziege kann mit Schafantikörpern kreuzreagieren, zeigt jedoch nur minimale Kreuzreaktivität mit Hühner-, Meerschweinchen-, syrischen Hamster-, Pferde-, Human-, Maus-, Kaninchen- und Ratten-Serumproteinen. Eine MINUS-Sonde einer unterschiedlichen Spezies muss simultan mit diesem Produkt verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Produktauswahl.
Anwendungshinweis
Es werden zwei Primärantikörper aus unterschiedlichen Spezies benötigt. Testen Sie Ihre Primärantikörper (IgG-Klasse, monoklonal oder polyklonal) in einem gebräuchlichen Immunfluoreszenz-(IF-), immunhistochemischen (IHC-) oder immunzytochemischen (ICC-)Assay, um die optimalen Fixierungs-, Blockierungs- und Titerbedingungen zu bestimmen. Duolink®-PLA-In-situ-Reagenzien sind zur Anwendung an fixierten Zellen, Zytospin-Zellen, auf Objektträgern gewachsenen Zellen, Formalin-fixierten Paraffinschnitten (FFPE) oder Gewebeschnitten (frisch oder gefroren) geeignet. Es ist keine Mindestanzahl von Zellen erforderlich.
Wir können Ihnen Arbeit abnehmen! lnformieren Sie sich über unser kundenspezifisches Serviceprogramm zur Beschleunigung der Duolink®-Projekte
Sehen Sie sich die vollständige Duolink®-Produktliste an
Duolink® In Situ PLA® Sonde Anti-Ziege PLUS wurde im In-situ-Proximity Ligation Assay in primären Hippocampus-Neuronenkulturen, Mesenterialarterien und menschlicher maligner Melanomzelllie (MEL624) eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Keine Überexpression oder genetische Manipulation erforderlich
  • Hohe Spezifität (weniger falsch-positive Ergebnisse)
  • Einzelmolekül-Sensitivität durch RCA (Rolling Circle Amplification)
  • Relative Quantifizierung möglich
  • Keine Spezialgeräte erforderlich
  • Schneller und einfacher als FRET
  • Höhere Präzision als co-IP
  • Publikationsreife Ergebnisse
Komponenten
Dieses Produkt besteht aus folgenden Komponenten:
  • 5x PLA-Sonde Anti-Ziege PLUS - Anti-Ziege-Sekundärantikörper vom Esel, konjugiert an Oligonukleotid PLUS
  • 1x Blockierungslösung - Reagenz zur Blockierung der Probe
  • 1x Antikörper-Verdünnungsmittel - Zur Verdünnung der PLA-Sonden und Primärantikörper
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Rechtliche Hinweise
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
CaMKII regulates intracellular Ca2+ dynamics in native endothelial cells
Toussaint F, et al.
Cell Calcium, 58(3), 275-285 (2015)
Increasing the receptor tyrosine kinase EphB2 prevents amyloid-beta-induced depletion of cell surface glutamate receptors by a mechanism that requires the PDZ-binding motif of EphB2 and neuronal activity
Miyamoto T, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 291(4), 1719-1734 (2016)
Targeting ER stress-induced autophagy overcomes BRAF inhibitor resistance in melanoma
Ma XH, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 124(3), 1406-1417 (2014)
Roberto Di Maio et al.
Science translational medicine, 10(451) (2018-07-27)
Missense mutations in leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) cause familial Parkinson's disease (PD). However, a potential role of wild-type LRRK2 in idiopathic PD (iPD) remains unclear. Here, we developed proximity ligation assays to assess Ser1292 phosphorylation of LRRK2 and, separately
M Aubele et al.
British journal of cancer, 103(5), 663-667 (2010-08-12)
Protein tyrosine kinase 6 (PTK6; breast tumour kinase) is overexpressed in up to 86% of the invasive breast cancers, and its association with the oncoprotein human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) was shown in vitro by co-precipitation. Furthermore, expression
Artikel
Things to consider for preparation, setup and execution of the Duolink® assay protocol
Support information including tips and tricks, frequently asked questions, and basic troubleshooting.
Protokolle
Duolink® PLA reagents enable brightfield detection and quantification of proteins and interactions in tissue samples.
Verwandter Inhalt
Applications to detect, quantify and visualize protein-protein interactions, post-translational modifications and low expression protein detection using proximity ligation assay