This starter kit supplies all the necessary reagents for 30 Duolink® PLA reactions.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.510,00 |
Über diesen Artikel
product line
Duolink®
technique(s)
proximity ligation assay: suitable
fluorescence
λex 554 nm; λem 576 nm (orange) (Cyanine 3; Zeiss Filter set 20)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Folgen Sie dem Duolink®-In-Situ-Fluoreszenzprotokoll zur Anwendung dieses Produkts. Eine Kurzanleitung ist ebenfalls verfügbar.
Besuchen Sie unser Duolink®-PLA-Informationszentrum für Anleitungen zur Durchführung von Duolink®-Versuchen, Anwendungen, Fehlersuche und mehr.
Zur Durchführung eines kompletten Duolink®-PLA-In-situ-Experiments benötigen Sie zwei Primärantikörper (PLA-, IHC-, ICC- oder IF-validiert), die zwei Zielepitope erkennen. Dieses Starterkit enthält alle anderen Reagenzien, die für 30 Duolink®-PLA-Reaktionen benötigt werden. Dazu gehören ein PLA-Sondenpaar (Anti-Kaninchen PLUS und Anti-Maus MINUS), Orangedetektionsreagenzien, Waschpuffer und Fixiermittel. Beachten Sie, dass die Primärantikörper von derselben Spezies stammen müssen wie die Duolink®-PLA-Sonden. Die Analyse wird mit Standardgeräten für Immunfluoreszenz-Assays durchgeführt.
Spezifität
Das Duolink®-In-Situ-Orange-Starterkit Maus/Kaninchen erfordert einen Primärantikörper von der Maus und einen Primärantikörper vom Kaninchen. Orangene Fluoreszenz-Nachweisreagenzien werden oftmals mit dem Cyanin-3-Filter verwendet.
Anwendungshinweis
Es werden zwei Primärantikörper aus unterschiedlichen Spezies benötigt. Testen Sie Ihre Primärantikörper (IgG-Klasse, monoklonal oder polyklonal) in einem gängigen Immunfluoreszenz-(IF)-, immunhistochemischen (IHC) oder immunzytochemischen (ICC) Assay, um die optimalen Fixierungs-, Blockierungs- und Titerbedingungen zu bestimmen. Duolink®-PLA-In-situ-Reagenzien sind zur Anwendung an fixierten Zellen, Zytospin-Zellen, auf Objektträgern gewachsenen Zellen, formalinfixierten Paraffinschnitten (FFPE) oder Gewebeschnitten (frisch oder gefroren) geeignet. Es ist keine minimale Zellzahl erforderlich.
Wir können Ihnen Arbeit abnehmen! Informieren Sie sich über unser Kundenspezifisches Serviceprogramm zur Beschleunigung Ihrer Duolink®-Projekte
Vollständige Duolink®-Produktliste
Das Duolink®-In-Situ-Orange-Starterkit Maus/Kaninchen erfordert einen Primärantikörper von der Maus und einen Primärantikörper vom Kaninchen. Orangefarbene Fluoreszenz-Nachweisreagenzien werden oft mit Cyanine-3-Filter verwendet.
Anwendungshinweis
Es werden zwei Primärantikörper aus unterschiedlichen Spezies benötigt. Testen Sie Ihre Primärantikörper (IgG-Klasse, monoklonal oder polyklonal) in einem gebräuchlichen Immunfluoreszenz-(IF-), immunhistochemischen (IHC-) oder immunzytochemischen (ICC-)Assay, um die optimalen Fixierungs-, Blockierungs- und Titerbedingungen zu bestimmen. Duolink®-PLA-In-situ-Reagenzien sind zur Anwendung an fixierten Zellen, Zytospin-Zellen, auf Objektträgern gewachsenen Zellen, Formalin-fixierten Paraffinschnitten (FFPE) oder Gewebeschnitten (frisch oder gefroren) geeignet. Es ist keine Mindestanzahl von Zellen erforderlich.
Wir können Ihnen Arbeit abnehmen! lnformieren Sie sich über unser kundenspezifisches Serviceprogramm zur Beschleunigung der Duolink®-Projekte
Sehen Sie sich die vollständige Duolink®-Produktliste an
Features and Benefits
- Keine Überexpression oder genetische Manipulation erforderlich
- Hohe Spezifität (weniger falsch-positive Ergebnisse)
- Einzelmolekül-Sensitivität durch RCA (Rolling Circle Amplification)
- Relative Quantifizierung möglich
- Keine Spezialgeräte erforderlich
- Schneller und einfacher als FRET
- Höhere Präzision als co-IP
- Publikationsreife Ergebnisse
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence |
| technique(s) proximity ligation assay: suitable | technique(s) proximity ligation assay: suitable | technique(s) proximity ligation assay: suitable | technique(s) proximity ligation assay: suitable |
| fluorescence λex 554 nm; λem 576 nm (orange) (Cyanine 3; Zeiss Filter set 20) | fluorescence λex 554 nm; λem 576 nm (orange) (Cyanine 3; Zeiss Filter set 20) | fluorescence λex 554 nm; λem 576 nm (orange) (Cyanine 3; Zeiss Filter set 20) | fluorescence λex 594 nm; λem 624 nm (Texas Red®; Zeiss Filter set 31) |
| product line Duolink® | product line Duolink® | product line Duolink® | product line Duolink® |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
- Duolink® In Situ PLA® Probe Anti-Rabbit PLUS, Affinity purified Donkey anti-Rabbit IgG (H+L)
Signalwort
Danger
Was ist los?
WGK 3
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How many reaction can be set up from one kit