40TST can be used for 40 reactions.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 test | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 348,00 |
1 test | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 488,00 |
Über diesen Artikel
biological source
donkey (polyclonal)
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin (secondary antibody)
antibody product type
primary antibodies
product line
Duolink®
species reactivity
mouse
technique(s)
immunofluorescence: suitable, proximity ligation assay: suitable
suitability
suitable for brightfield, suitable for fluorescence
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Die PLA-Sonde Anti-Maus reagiert mit dem Maus-IgG-Gesamtmolekül sowie mit leichten Ketten anderer Maus-Immunglobuline. Die PLA-Sonde Anti-Maus kann mit Rattenantikörpern kreuzreagieren, zeigt jedoch nur minimale Kreuzreaktivität mit Rinder-, Hühner-, Ziegen-, Meerschweinchen-, syrischen Hamster-, Pferde-, Human-, Kaninchen- und Schaf-Serumproteinen. Eine PLUS-Sonde einer unterschiedlichen Spezies muss simultan mit diesem Produkt verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Produktauswahl.
Anwendungshinweis
Es werden zwei Primärantikörper aus unterschiedlichen Spezies benötigt. Testen Sie Ihre Primärantikörper (IgG-Klasse, monoklonal oder polyklonal) in einem gebräuchlichen Immunfluoreszenz-(IF-), immunhistochemischen (IHC-) oder immunzytochemischen (ICC-)Assay, um die optimalen Fixierungs-, Blockierungs- und Titerbedingungen zu bestimmen. Duolink®-PLA-In-situ-Reagenzien sind zur Anwendung an fixierten Zellen, Zytospin-Zellen, auf Objektträgern gewachsenen Zellen, Formalin-fixierten Paraffinschnitten (FFPE) oder Gewebeschnitten (frisch oder gefroren) geeignet. Es ist keine Mindestanzahl von Zellen erforderlich.
Wir können Ihnen Arbeit abnehmen! lnformieren Sie sich über unser kundenspezifisches Serviceprogramm zur Beschleunigung der Duolink®-Projekte
Sehen Sie sich die vollständige Duolink®-Produktliste an
Je nach verwendetem Nachweisreagenz kann dieses Produkt sowohl mit Duolink®-In-situ-Fluoreszenz-Protokollen als auch Duolink®-In-situ-Hellfeld-Protokollen verwendet werden.
Zur Durchführung eines vollständigen Duolink®-PLA-In-situ-Experiments benötigen Sie zwei Primärantikörper (validiert für PLA, IHC, ICC oder IF), die zwei Zielepitope erkennen. Andere benötigte Reagenzien sind ein Paar PLA-Sonden von verschiedenen Spezies (eine PLUS und eine MINUS), Nachweisreagenzien, Waschpuffer und Eindeckmittel. Beachten Sie bitte, dass die Primärantikörper von den gleichen Spezies stammen müssen wie die Duolink® PLA-Sonden. Die Analyse wird mit Standardgeräten für Immunfluoreszenz-Assays durchgeführt. HRP ist auch zum Nachweis im Hellfeld verwendbar.
Features and Benefits
- Keine Überexpression oder genetische Manipulation erforderlich
- Hohe Spezifität (weniger falsch-positive Ergebnisse)
- Einzelmolekül-Sensitivität durch RCA (Rolling Circle Amplification)
- Relative Quantifizierung möglich
- Keine Spezialgeräte erforderlich
- Schneller und einfacher als FRET
- Höhere Präzision als co-IP
- Publikationsreife Ergebnisse
Preparation Note
Other Notes
- 5x PLA-Sonde Anti-Maus MINUS - Anti-Maus-Sekundärantikörper vom Esel, konjugiert an Oligonukleotid MINUS
- 1x Blockierungslösung - Reagenz zur Blockierung der Probe
- 1x Antikörper-Verdünnungsmittel - Zur Verdünnung der PLA-Sonden und Primärantikörper
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Affinity purified Donkey anti-Mouse IgG (H+L) | description - | description - | description Affinity purified Donkey anti-Goat IgG (H+L) |
| biological source donkey (polyclonal) | biological source donkey (polyclonal) | biological source donkey (polyclonal) | biological source donkey (polyclonal) |
| antibody form affinity purified immunoglobulin (secondary antibody) | antibody form affinity purified immunoglobulin (secondary antibody) | antibody form affinity purified immunoglobulin (secondary antibody) | antibody form affinity purified immunoglobulin (secondary antibody) |
| species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity rabbit | species reactivity goat |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| technique(s) immunofluorescence: suitable, proximity ligation assay: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable, proximity ligation assay: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable, proximity ligation assay: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable, proximity ligation assay: suitable |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How many reactions can we do with the 40TST?