Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 247,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 844,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
DMXAA, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
light brown
solubility
DMSO: soluble >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc2C(=O)c3cccc(CC(O)=O)c3Oc2c1C
InChI
1S/C17H14O4/c1-9-6-7-13-15(20)12-5-3-4-11(8-14(18)19)17(12)21-16(13)10(9)2/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,18,19)
InChI key
XGOYIMQSIKSOBS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form crystalline solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: soluble >10 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility hot ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL |
| color light brown | color light yellow | color dark yellow | color yellow |
signalword
Warning
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?