Wichtige Dokumente
D0942
Anti-DHFR, C-terminal antibody produced in rabbit
1.0-1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Dihydrofolate reductase
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
1.0-1.5 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 0.5-1.0 μg using 100-200 ng of purified DHFR
western blot (chemiluminescent): 0.5-1.0 μg/mL using 50-100 ng of purified recombinant DHFR, or 293T human embryonic kidney cell extract, or Jurkat human acute T Cell leukemia cell extract
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DHFR(1719)
mouse ... Dhfr(13361)
rat ... Dhfr(24312)
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)