Merck
CLS3923
Corning® 1 x 8 Stripwell 96-Well-Platten
high bind surface, white
Synonym(e):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Größe auswählen
100 EA
€ 859,00
€ 859,00
Voraussichtliches Versanddatum16. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
€ 859,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.13
€ 859,00
Voraussichtliches Versanddatum16. März 2025
Materialien
flat bottom clear polystyrene (96-well)
white bottom
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
skirt
Verpackung
plate of 12 strips
Hersteller/Markenname
Corning 3923
Größe
96 wells
Well-Volumen
360 μL
Well-Arbeitsvolumen
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
Farbe
white
Bindungsart
high binding surface
Allgemeine Beschreibung
  • Designed for in vitro diagnostic assays
  • Flat bottom strips are designed to easily break apart and are pre-assembled in an "egg-crate" style strip holder that allows each individual well to be positioned back into the plate once broken
  • White wells enhance luminescent signals, have low background luminescence and fluorescence, and prevent well-to-well crosstalk
  • High binding surface binds medium (>10kD) and large biomolecules that possess ionic groups and/or hydrophobic regions. Binding capacity is approximately 400 to 500ng IgG/cm². Ideal for immunoassays
  • Recommended working volume of 75 to 200μL
  • 1 × 8 Strips fit only one way into the strip holder, eliminating the chance of misorientation
Die Costar 1 × 8 Streifen sind bereits in eine „Eierschachtel-ähnliche“ 96-Well-Streifenhalterung eingelegt. Die Streifen passen in genau einer Richtung in die Halterung, das eine falsche Ausrichtung verhindert. Falls eine Abdeckung erforderlich ist, passt die eingekerbte Abdeckung auf die voll besetzte Streifenhalterung.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.