Fortfahren mit
M6562
Greiner 96 well 1 x 8 strip plates
high binding
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well strip plates, Greiner 705071
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 688,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
clear polystyrene (plate strips), conical bottom clear polystyrene wells
Size:
96 wells
Sterility:
non-sterile
Binding type:
high binding surface
Feature:
lid: no
€ 688,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear polystyrene (plate strips), conical bottom clear polystyrene wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 100
manufacturer/tradename
Greiner 705071
maximum volume
346 μL
size
96 wells
working volume
300 μL
binding type
high binding surface
General description
MICROLON® 600, 96W 12xC8 Strip Microplate, working volume 20-300 μL; total well volume 346 μL.
Application
UsefμL in immunological assays. MICROLON 600 is a hydrophobic medium binding surface that will bind up to 600 ng/cm2 of non-polar proteins and peptides. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
96 well solid C-bottom microplate in white frame, C8 strips mounted in frame, high-binding, no lid, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm.
Legal Information
MICROLON is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M7812M7687M3186
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no, skirt (F-bottom)
material
clear polystyrene (plate strips), conical bottom clear polystyrene wells
material
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells (8 well strips)
material
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells (8 well strips)
material
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells
binding type
high binding surface
binding type
high binding surface
binding type
medium binding surface
binding type
non-treated surface
manufacturer/tradename
Greiner 705071
manufacturer/tradename
Greiner 762071
manufacturer/tradename
Greiner 762070
manufacturer/tradename
Greiner 655163
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
working volume
300 μL
working volume
350 μL
working volume
350 μL
working volume
340 μL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner 96 well 1 x 8 strip plates
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)