Fortfahren mit
CLS2481
Corning® 1 x 8 Stripwell™ 96-Well-Platten
low volume, high binding surface, clear
Synonym(e):
1 x 8 strip plate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 958,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
clear polystyrene plate, flat bottom clear polystyrene (96-well), round clear wells
Size:
96 wells
€ 958,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear polystyrene plate, flat bottom clear polystyrene (96-well), round clear wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt
packaging
plate of 12 strips
manufacturer/tradename
Corning 2481
size
96 wells
well volume
190 μL
well working volume
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
color
clear
suitability
suitable for (assay)
binding type
high binding surface
General description
Die Costar 1 × 8 Streifen sind bereits in eine „Eierschachtel-ähnliche“ 96-Well-Streifenhalterung eingelegt. Die Streifen passen in genau einer Richtung in die Halterung, das eine falsche Ausrichtung verhindert. Falls eine Abdeckung erforderlich ist, passt die eingekerbte Abdeckung auf die voll besetzte Streifenhalterung.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS2485CLS2484CLS2483
description
low volume, high binding surface, clear
description
low volume, high binding surface, bulk packed, white
description
low volume, medium binding surface, bulk packed, white
description
low volume, high binding surface, black
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
suitability
suitable for (assay)
suitability
suitable for (assay)
suitability
suitable for (assay)
suitability
suitable for (assay)
material
round clear wells, clear polystyrene plate, flat bottom clear polystyrene (96-well)
material
round white wells, flat bottom clear polystyrene (96-well), white polystyrene plate
material
flat bottom clear polystyrene (96-well), white polystyrene plate, round white wells
material
black polystyrene plate, flat bottom clear polystyrene (96-well), round black wells
well volume
190 μL
well volume
190 μL
well volume
190 μL
well volume
190 μL
color
clear
color
white
color
white
color
black
feature
skirt, lid: no
feature
lid: no, skirt
feature
lid: no
feature
lid: no
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)