C5233
Carboxypeptidase B aus meschlichem Pankreas
50-55 units/mg protein carboxypeptidase B
Synonym(e):
Peptidyl-L-Lysine[L-arginine] hydrolase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human pancreas
Qualitätsniveau
Form
solution
Spezifische Aktivität
50-55 units/mg protein carboxypeptidase B
Verunreinigungen
≤0.2% chymotrypsin
≤0.2% trypsin
≤1 unit/mg protein carboxypeptidase A
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C31H38N4O7S/c1-20(32-26(36)15-16-27(37)38)28(39)33-21(2)30(41)35-17-9-14-25(35)29(40)34-24(18-22-10-5-3-6-11-22)31(42)43-19-23-12-7-4-8-13-23/h3-8,10-13,20-21,24-25H,9,14-19H2,1-2H3,(H,32,36)(H,33,39)(H,34,40)(H,37,38)
InChIKey
TWURVFFNODFJBJ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CPB1(1360)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable