Please see the links below for the Product Information Sheet which is located in the 'DOCUMENTATION' section under 'More Documents':
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c9268#product-documentation
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/422/794/c9268enz.pdf
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 120,00 |
2500 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 404,00 |
5000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 437,00 |
Über diesen Artikel
grade
Proteomics Grade
form
ready-to-use solution
quality
(Type II-PMSF treated)
specific activity
≥50 units/mg protein
mol wt
~35 kDa
purified by
2× crystallization
impurities
≤0.05 BTEE units/mg protein chymotrypsin, ≤10 BAEE units/mg protein trypsin
storage temp.
2-8°C
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥50 units/mg protein | specific activity ≥125 units/mg protein | specific activity ≥6 units/mL packed gel, 25 °C | specific activity ≥10,000 BAEE units/mg protein |
| grade Proteomics Grade | grade Proteomics Grade | grade - | grade Proteomics Grade |
| form ready-to-use solution | form lyophilized powder | form ammonium sulfate suspension | form essentially salt-free, lyophilized powder |
| mol wt ~35 kDa | mol wt 34,000 Da± 600 | mol wt ~35,250 | mol wt 23.8 kDa |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| impurities ≤0.05 BTEE units/mg protein chymotrypsin, ≤10 BAEE units/mg protein trypsin | impurities - | impurities - | impurities - |
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-88-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
In which solution and at what concentration should this product be reconstituted? How long is the stock solution stable and how should it be stored?