Merck
C5567
Nalgene® Runde Kanister, mit Handgriffen
nominal capacity 50 L (13 gal), polypropylene
Synonym(e):
carboys, nalgene carboys, Nalgene 2250-0130, laboratory container, receptical, vessel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene , white polypropylene screw closure
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2250-0130
H × D
26 1/2 in. (673 mm) × 14 7/8 in. (376 mm)
nominal capacity
50 L (13 gal)
General description
Graduiert in 1 gal. und 5 l Teilungen. Deckeldurchmesser 83 mm, Größe: Höhe x Durchmesser
Mit wiessem PP-Schraubverschluß mit TPE-Dichtung, nicht empfohlen zum Gebrauch mit gefährlichen Materialien, autoklavierbar (nur leer).
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)