Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 358,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥95%
form
solid
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C35H44N4O9/c1-20(2)15-27(38-34(45)28(16-21(3)4)39-35(46)47-19-23-9-7-6-8-10-23)33(44)37-26(13-14-30(40)41)32(43)36-24-11-12-25-22(5)17-31(42)48-29(25)18-24/h6-12,17-18,20-21,26-28H,13-16,19H2,1-5H3,(H,36,43)(H,37,44)(H,38,45)(H,39,46)(H,40,41)/t26-,27-,28-/m0/s1
InChI key
FOYHOBVZPWIGJM-KCHLEUMXSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% | assay ≥95% (HPLC) |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: soluble | solubility ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility THF: 25 mg/mL, clear, colorless | solubility methanol: 20 mg/mL, clear, colorless |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?