Merck
A2765
Sigma-Aldrich
Azocasein
protease substrate, chromogenic, powder
Synonym(e):
Sulfanilamid-azocasein
Größe auswählen
1 G
€ 63,00
5 G
€ 202,00
10 G
€ 347,00
25 G
€ 758,00
€ 63,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 63,00
5 G
€ 202,00
10 G
€ 347,00
25 G
€ 758,00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.32
€ 63,00
Check Cart for Availability
Produktbezeichnung
Azocasein, protease substrate
Biologische Quelle
bovine
Form
powder
Methode(n)
ligand binding assay: suitable
Löslichkeit
water: 5 mg/mL, clear, orange to very deep orange
ε (Extinktionskoeffizient)
≥25 at 440 nm in 0.1 M NaOH at 1%
Lagertemp.
2-8°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
A1888C3777B7632
Azocasein protease substrate
A2765
Azocasein
solubility
water: 5 mg/mL, clear, orange to very deep orange
solubility
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
water: 5 mg/mL, clear to hazy, yellow to orange
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
biological source
bovine
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Allgemeine Beschreibung
Azocasein ist ein chromogenes Casein-Derivat.[1] Protease zersetzt Azocasein, um TCA-lösliche Azopeptide mit hoher UV-Absorption zu erhalten. Dieser Azocasein-Assay wird häufig zum Abschätzen der Proteaseproduktion durch bakterielle Fermentation auf synthetischen Substraten aus Glukose und anorganischen Salzen eingesetzt.[2]
Anwendung
Azocasein ist ein entzündungsförderndes Mittel, das zum Induzieren der Amyloid-A-Amyloidose bei Versuchstieren verwendet wird.
Azocasein ist ein nicht spezifisches Proteasesubstrat. Durch die Hydrolyse von Casein wird der Azofarbstoff in das Medium abgegeben, in dem es durch Extinktion bei 440 nm nachgewiesen wird.
Azocasein wird als Substrat zum Nachweis der Proteaseaktivität verwendet.[3][4][5]
Verlinkung
Weitere Informationen über den Azocasein-Protease-Assay finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yosuke Tashiro et al.
Journal of bacteriology, 191(24), 7509-7519 (2009-10-20)
The opportunistic human bacterial pathogen Pseudomonas aeruginosa produces membrane vesicles (MVs) in its surrounding environment. Several features of the P. aeruginosa MV production mechanism are still unknown. We previously observed that depletion of Opr86, which has a role in outer
Alejandro L Antonia et al.
PLoS neglected tropical diseases, 15(10), e0009224-e0009224 (2021-10-29)
Leishmaniasis is a neglected tropical disease with diverse outcomes ranging from self-healing lesions, to progressive non-healing lesions, to metastatic spread and destruction of mucous membranes. Although resolution of cutaneous leishmaniasis is a classic example of type-1 immunity leading to self-healing
Isabel Morales-Belpaire et al.
Water research, 42(17), 4449-4456 (2008-09-03)
Laboratory data on the behaviour of the pathogenic form of the prion protein (PrP(Sc)) in environmental matrices such as sewage sludge is scarce. Direct experiments with this misfolded protein require strict safety measures, pathogen class-3 facilities and costly reagents. However
Isolation and characterization of chitinolytic Streptomyces sp. MT7 and its antagonism towards wood-rotting fungi
Nagpure, A, et al.
Annals of Microbiology, 64(2), 531-541 (2014)
Azocasein assay for alkaline protease in complex fermentation broth
Iversen SL and Jorgensen MH
Biotechnol. Tech., 9(8), 573-576 (1995)
Questions
  1. A2765 Sigma-Aldrich アゾカゼイン この製品に含まれるアゾ色素を標品として使用したいのですが、どの化合物になるでしょうか?
    1 answer
    1. This product is prepared by reaction of the diazotized form of Sulfanilamide with casein. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/768/303/a2765pis.pdf