Fortfahren mit
S6510
N-Succinyl-Leu-Leu-Val-Tyr-7-Amido-4-Methylcoumarin
≥90% (HPLC), Chymotrypsin substrate, powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 64,60
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 184,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 309,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C40H53N5O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
763.88
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
€ 64,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
N-Succinyl-Leu-Leu-Val-Tyr-7-Amido-4-Methylcoumarin, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
solubility
0.1% trifluoroacetic acid in acetonitrile: water (3:1): 1 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C40H53N5O10/c1-21(2)16-29(42-33(47)14-15-34(48)49)38(52)43-30(17-22(3)4)39(53)45-36(23(5)6)40(54)44-31(19-25-8-11-27(46)12-9-25)37(51)41-26-10-13-28-24(7)18-35(50)55-32(28)20-26/h8-13,18,20-23,29-31,36,46H,14-17,19H2,1-7H3,(H,41,51)(H,42,47)(H,43,52)(H,44,54)(H,45,53)(H,48,49)
InChI key
UVFAEQZFLBGVRM-UHFFFAOYSA-N
General description
Fluorogenic substrate for chymotrypsin-like enzymes, such as cathepsin B and calpain which have been implicated in programmed cell death.
Application
N-succinyl-Leu-Leu-Val-Tyr-7-amido-4-methylcoumarin was used in proteasome chymotrypsin-like activity assay in Jurkat cell lysate6 and crude cell lysate of rice.7
Biochem/physiol Actions
In the presence of chymotrypsin-like enzyme activity, the fluorophore, 7-amido-4-methylcoumarin is released from N-succinyl-Leu-Leu-Val-Tyr-7-amido-4-methylcoumarin. The fluorescence obtained is a measure of the enzyme activity.6
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S8758S4939A0466
description
≥90% (HPLC)
description
protease substrate
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥90% (HPLC), powder
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
0.1% trifluoroacetic acid in acetonitrile: water (3:1): 1 mg/mL, clear, colorless
solubility
50% acetic acid: 1 mg/mL, clear, colorless
solubility
DMF: 1 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
H2O: 1 mg/mL
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)