Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
200 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 108,00 |
1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 350,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
EC Number:
200-664-3
€ 108,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
MG-132, gebrauchsfertige Lösung, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
DMSO solution
quality
useful for proteasome inhibition
concentration
10 mM in DMSO
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
MG132 ist ein potenter Proteasom-Inhibitor, der auch Calpaine und lysosomale Cathepsine hemmt. Als einer der ersten entwickelten Proteasom-Inhibitoren wird MG132 aufgrund seiner hohen Wirksamkeit und Selektivität und seiner schnellen Reversibilität vielfach in Studien zur Proteasom-Inhibition eingesetzt. Durch Bildung von Halbacetalen mit Hydroxylgruppen von Threoninresten im aktiven Zentrum wirkt MG132 mechanistisch als Proteasom-Inhibitor.
Application
MG132, gebrauchsfertige Lösung, wird zur Hemmung des Proteasoms in verschiedenen Systemen verwendet, darunter:
- hTERT-RPE1- und HeLa-Zellen: Osorio-Zambrano, W.F. et al., PLoS One, 10(12), e0144434 (2015)
- Menschliche Hypopharynx-Krebszellen der FaDu-Linie: Kim, S.-Y. et al., Autophagy, 14(3), 385-403 (2018)
- HEK293-Zellen: Chen, Q. et al., Cell Reports, 22(11), 2860-2872 (2018).
- Kardiomyozyten von neugeborenen Ratten: Turkieh, A. et al., Cell Death Dis., 10(8), 608 (2019)
- Adulte neurale Stammzellen: Morrow, C.S. et al., Cell Stem Cell, 26(4), 558-568.e9 (2020).
Biochem/physiol Actions
Wirksamer, membranpermeabler Proteasominhibitor. Veranlasst den Neuriten-Auswuchs in PC12-Zellen bei 10 μM. Blockiert die Spaltung von Poly(ADP-Ribose)polymerase und Apoptose in Thymozyten. Die Proteasomhemmung führt zu einer Ansammlung von Hitzeschockprotein-mRNA, der Aktivierung des Hitzeschockproteins und der verbesserten Thermotoleranz in verschiedenen Zelltypen. Jedoch aktiviert sie auch JNK-1, was als Reaktion auf Zellstress zur Apoptose führt.
MG132, auch bekannt als Carbobenzoxy-Leu-Leu-Leucinal, ist ein Peptidaldehyd, das eine wichtige Rolle bei der Hemmung der proteolytischen Aktivität des 26S-Proteasom-Komplexes spielt. MG132 verlangsamt das Wachstum von HeLa-Zellen, indem es den Zellzyklusarrest sowie die Apoptose fördert. Die Behandlung von HepG2- und HeLa-Zellen mit MG132 löst eine verstärkte Expression von MCPIP1-mRNA aus, die wiederum die MCPIP1-Proteinkonzentration erhöht. MCPIP1 ist an der negativen Regulierung der Makrophagenaktivierung und -differenzierung von verschiedenen Zelltypen beteiligt, einschließlich Präadipozyten, Neurovorläuferzellen und Osteoklastenvorläufern. MG132 stimuliert die Dopaminreduktion und nigrale dopaminergene Degeneration bei Morbus Parkinson sowohl in Zellkulturen als auch in Tiermodellen.
Features and Benefits
- Gebrauchsfertige Lösung in DMSO
- Reinheit geprüft mittels HPLC
Physical form
MG132, gebrauchsfertige Lösung wird als eine 10 mM (1 mg/210 μl) 0,2 μm-filtrierte Lösung in DMSO bereitgestellt.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form DMSO solution | form liquid | form DMSO solution | form DMSO solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in dry ice | shipped in - |
| concentration 10 mM in DMSO | concentration 10 mg/mL in DMSO | concentration 10 mM in DMSO | concentration 5 mg/mL in DMSO |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?