Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H48N4O7
Molekulargewicht:
648.79
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Proteasome Substrate 1, fluorogenic,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥80%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Z-Leu-Leu-Leu-AMC is a fluorogenic substrate for measuring the chymotrypsin-like peptidase activity of the 20S proteasome.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?