BAH445810000
Microscope Slide Tray
slot size 1 × 3 in., positions, 20, polystyrene, pack of 6 trays
Größe auswählen
€ 110,00
Größe auswählen
About This Item
€ 110,00
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene
Leistungsmerkmale
positions 20
Verpackung
pack of 6 trays
Hersteller/Markenname
Bel-Art H44581-0000
Slotgröße
1 × 3 in.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Dimensions: 17 x 34cm (7 1/2" x 13 1/2"). 6 per box
Convenient microscope slide storage trays
- Store 20 slides horizontally
- Stores standard 25 x 75 mm (1" x 3") slides
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)