Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41123302
Manufacturer/tradename:
Bel-Art H44577-0000
Feature:
Holds 100 x slides 76x26 mm
Packaging:
pack of 1 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfeature
Holds 100 x slides 76x26 mm
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art H44577-0000
General description
Supreme defense for standard 25 x 75mm (1" x 3") microscope slides
Features and Benefits
- Heavy-walled, moisture- and insect-proof.
- Slim, durable design
- Easily identify slides with included numbered index on base and cover
- Box walls are rugged and won′t bend, split, or chip.
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description for 100 microscope slides, Hinged lid | description accepts up to 10 single or double slides standing on end | description Holds approximately 72 slides | description holds 8 electrodes in 2 rows of 4 up to 20 mm in diameter |
| manufacturer/tradename Bel-Art H44577-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art F44542-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art F44562-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art F18509-0000 |
| feature Holds 100 x slides 76x26 mm | feature Holds 10 x slides 76x26 mm | feature - | feature Holds 8 electrodes |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?