Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41123302
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS15991A
Feature:
Holds 100 x slides 76x26 mm
Material:
polypropylene
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polypropylene
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15991A
size
210x169x37
color
blue
Features and Benefits
- The slide box is made of durable polypropylene.
- The box can hold either 25 or 100 standard slides (25 x 75 mm and 1 x 3 inches).
- Latch locks keep hinged lids securely closed.
- Stability is maximized by stacking feet.
- Slide identification card - capacity 100 slides
- No liner
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 100 place, blue | description 100 place, red | description 100 place, white | description 25 place, white |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15991A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15991B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15991C | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15990C |
| feature Holds 100 x slides 76x26 mm | feature Holds 100 x slides 76x26 mm | feature Holds 100 x slides 76x26 mm | feature Holds 25 x slides 76x26 mm |
| material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene |
| size 210x169x37 | size 210x169x37 mm | size 210x169x37 mm | size 141x92x30 mm |
| color blue | color red | color white | color white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Slide box
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?