Fortfahren mit
HS120879
Slide staining tray with lid
to hold, 18 x slides 76x26 mm
Synonym(e):
Stain tray
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122800
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
black plastic
sterility
non-sterile
feature
to hold 18 x slides 76x26 mm
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120879
trays L × W × H
16.1 in. (41 cm) × 8.9 in. (22.5 cm) × 1.6 in. (4 cm)
General description
Ideal for Clinical and Research laboratory staining
Tray holds 18 standard microscope slides (76 x 26 mm) securely in place for staining, rinsing and drying applications
Contains one each of the following components:
1 Black base/tray
1 Black cover
2 drain plugs
Application
For Immunohistochemistry
Features and Benefits
Robust design
· Durably constructed from solvent resistant polypropylene blend
· Non-skid Silicone feet keep tray in place
· Convenient to use
· Two ways to empty stain liquid
Pour spouts on each corner
Drain hole with plug
· Equipped with handle cut outs for easy handling
Versatile for multiple testing formats
· Black lid included for light sensitive applications
· Humidity retention wells for specialized staining needs
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z670138Z670146HS15951A
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 4 bases and 1 lid
material
black plastic
material
PETG lid
material
black acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) lid
material
polypropylene and polyethylene
feature
to hold 18 x slides 76x26 mm
feature
-
feature
-
feature
Holds 8 x slides 76x26 mm
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
sterility
-
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120879
manufacturer/tradename
Simport M920-1
manufacturer/tradename
Simport M920-2
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15951A
trays L × W × H
16.1 in. (41 cm) × 8.9 in. (22.5 cm) × 1.6 in. (4 cm)
trays L × W × H
-
trays L × W × H
-
trays L × W × H
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)