Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 493,00 |
Über diesen Artikel
€ 493,00
material
black acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) lid
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Simport M920-2
parameter
-80-80 °C temp. range
L × H × W
38 cm × 4.5 cm × 24 cm
General description
Features and Benefits
- Holds up to 20 slides
- Drain plug for easy emptying
- 4 rubber feet for greater stability
- Stackable for save space
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description StainTray with black lid | description StainTray with clear lid | description to hold, 18 x slides 76x26 mm | description Holds 8 x slides 76x26 mm |
| manufacturer/tradename Simport M920-2 | manufacturer/tradename Simport M920-1 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120879 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15951A |
| material black acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) lid | material PETG lid | material black plastic | material polypropylene and polyethylene |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 4 bases and 1 lid |
| L × H × W 38 cm × 4.5 cm × 24 cm | L × H × W 38 cm × 4.5 cm × 24 cm | L × H × W - | L × H × W - |
| parameter -80-80 °C temp. range | parameter -20-60 °C temp. range | parameter - | parameter - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under StainTray Objektträger-Färbungssystem
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?