AMAB90627
Monoclonal Anti-HER2 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL0268, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Anti Her2 Antibody, Anti Her2 Antibody - Monoclonal Anti-HER2 antibody produced in mouse, CD340, HER-2, HER2, NEU, NGL
Größe auswählen
€ 482,00
Größe auswählen
About This Item
€ 482,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CL0268, monoclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoblotting: 1 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
Isotyp
IgG1
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research pathology
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HER2(2064)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Monoclonal Anti-HER2 antibody produced in mouse has been used in Western blotting.[1]
Western Blotting (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Sequenz
Verlinkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)