Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Aqp5(11830)
rat ... Aqp5(25241)
General description
Aquaporine (AQPs) sind eine Familie von Kanalproteinen, die Wasser oder sehr kleine gelöste Stoffe durchlassen. Sie wirken in Geweben, in denen ein rascher und regulierter Flüssigkeitstransport erforderlich ist, etwa in Nieren, Lunge und Speicheldrüsen. Es wird davon ausgegangen, dass Aquaporin 5 eine wichtige Rolle für die Migration von Wasser durch die Plasmamembran zur Sezernierung von Speichelflüssigkeit und Befeuchtung von Linse und Hornhaut spielt. Es steht im Zentrum von Studien zur Erforschung der Mechanismen, die der diabetischen Xerostomie zugrunde liegen.
~ 28 kDa gemessen
Immunogen
Epitop: Zytoplasmatische Domäne.
KLH-konjugiertes lineares Peptid, der zytoplasmischen Domäne von Ratten-Aquaporin 5 entsprechend.
Application
Dieser Anti-Aquaporin 5-Antikörper ist zur Verwendung in WB für den Nachweis von Aquaporin 5 (AQP5) validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Entwicklungssignalübertragung
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:500–1:2.000 wurde Aquaporin 5 in Lungengewebe der Ratte und Tracheagewebe der Maus nachgewiesen.
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative, von unabhängigen Laboren verarbeitete Charge wies Aquaporin 5 in verschiedenen paraformaldehydfixierten Geweben nach (siehe Literatur).
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative, von unabhängigen Laboren verarbeitete Charge wies Aquaporin 5 in verschiedenen paraformaldehydfixierten Geweben nach (siehe Literatur).
Biochem/physiol Actions
Aquaporin 5 (AQP5). In der Western-Blot-Analyse an Lysat der Ratten-Unterkieferdrüse reagiert der Antikörper mit einer Bande bei ~ 24 kDa.
Physical form
Aufgereinigter polyklonarer Kaninchen-Antikörper in PBS-haltigem Puffer mit 0,05 % Natriumazid.
Immunaffinitätsgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Während der Lieferung können gelegentlich kleine Mengen des Produkts im Verschluss des Produktfläschchens eingeschlossen werden. Für Produkte mit Volumen von 200 μl oder weniger empfehlen wir, das Fläschchen vorsichtig auf eine harte Oberfläche zu klopfen oder das Fläschchen kurz in einer Tischzentrifuge zu zentrifugieren, um Flüssigkeit aus der Kappe des Behälter′s zu entfernen.
Während der Lieferung können gelegentlich kleine Mengen des Produkts im Verschluss des Produktfläschchens eingeschlossen werden. Für Produkte mit Volumen von 200 μl oder weniger empfehlen wir, das Fläschchen vorsichtig auf eine harte Oberfläche zu klopfen oder das Fläschchen kurz in einer Tischzentrifuge zu zentrifugieren, um Flüssigkeit aus der Kappe des Behälter′s zu entfernen.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an Speicheldrüsengewebelysat der Ratte.
Western-Blot-Analyse: 0,1 µg/ml dieses Antikörpers wiesen Aquaporin 5 in 10 µg Speicheldrüsengewebelysat der Ratte nach.
Western-Blot-Analyse: 0,1 µg/ml dieses Antikörpers wiesen Aquaporin 5 in 10 µg Speicheldrüsengewebelysat der Ratte nach.
Kontrolle
Getestet an Speicheldrüsenlysat der Ratte
Getestet an Speicheldrüsenlysat der Ratte
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c