Fortfahren mit
189730
Streptavidin
Synonym(e):
Streptavidin, Avidin, Streptomyces avidinii
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 130,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 663,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41116133
NACRES:
NA.41
MDL number:
Form:
lyophilized solid
Biological source:
(Streptomyces avidinii)
€ 130,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
(Streptomyces avidinii)
Quality Segment
form
lyophilized solid
specific activity
≥10 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein Biotin-bindendes Protein mit hoher Affinität (Kd ca. 10-15), das über einen großen pH- und Temperaturbereich hinweg stabil ist. Jedes Streptavidin-Molekül bindet 4 Biotin-Moleküle. Streptavidin verfügt im Gegensatz zu Avidin über keine Kohlenhydrat-Seitenketten und sein isoelektrischer Punkt liegt näher am neutralen Bereich (pI von 5,5–6,5 ggü. 10 bei Avidin). Aus diesem Grund kommt es bei Streptavidin seltener zu unspezifischen Bindungen als bei Avidin. Der Extinktionskoeffizient einer 1%-igen Lösung bei 280 nm beträgt 32.
Ein Biotin-bindendes Protein mit hoher Affinität.
Preparation Note
In H₂O oder 1 mM NaHCO₃ bei einem pH-Wert von 9,0 auf die doppelte Endkonzentration rekonstituieren und anschließend mit der gleichen Menge 2X Puffer verdünnen.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-20 °C) oder für die kurzfristige Lagerung im Kühlschrank (4 °C) aufbewahren. Wässrige Stammlösungen sind bei einer Temperatur von 4 °C bis zu 6 Monate und bei einer Temperatur von -20 °C bis zu 2 Jahre haltbar.
Other Notes
Eberle, J. und Seibl, R. 1992. J Virol. Methods 40, 347.
Gudibande, S.R., et al. 1992. Mol. Cell. Probes. 6, 495.
Nesbitt, S.A. and Horton, M.A. 1992. Anal. Biochem. 206, 267.
Roth, J., et al. 1992. Histochemistry 98, 229.
Sano, T., et al. 1992. Science 258, 120.
Scouten, W.H. and Konecny, P. 1992. Anal. Biochem. 205, 313.
Srivastava, P., et al. 1992. Cytometry 13, 711.
Eine Einheit ist definiert als die Stretavidinmenge, die 1,0 µg D-Biotin bei einem pH-Wert von 7,0 bindet.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
189725E2513A7294
description
-
description
-
description
For purification of biotinylated macromolecules and complexes
description
buffered aqueous solution
biological source
(Streptomyces avidinii)
biological source
chicken
biological source
-
biological source
avidin from egg white, enzyme from bovine (calf) intestine
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
aqueous suspension
form
buffered aqueous solution
specific activity
≥10 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
wet ice
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)