SAB5700151
Anti-HER2/ERBB2 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
CD340, ERBB2, ErbB2, HER-2, HER-2/neu, HER2, HER2/ErbB2, MLN 19, MLN19, NEU, NGL, TKR1, erb-b2 receptor tyrosine kinase 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
134
136
137
62
70
97
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
1.06 mg/ml
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ErbB2(2064)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable