Fortfahren mit
S6402
Streptavidin−Cy3 aus Streptomyces avidinii
buffered aqueous solution
Synonym(e):
Streptavidin-Cy3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 460,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
€ 460,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
conjugate
CY3 conjugate
Quality Segment
form
buffered aqueous solution
extent of labeling
3-9 mol fluorochrome per mol protein
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Streptavidin ist ein Homotetramer-Protein. Ein Molekül Streptavidin bindet vier Moleküle Biotin durch eine nicht kovalente Wechselwirkung, die im Wesentlichen irreversibel ist. Streptavidin besitzt eine hohe Affinität für Biotin und wird intensiv als Labeling-Tool und für Studien mit Bindungsproteinen eingesetzt.
Application
Streptavidin−Cy3 aus Streptomyctes avidinii wird wie folgt verwendet:
  • bei der doppelten Immunfluoreszenzfärbung zum Nachweis von biotinyliertem Lectin
  • für die Färbung von Insulin und C-Peptid bei der Immunfluoreszenzanalyse
  • bei der doppelten Immunfluoreszenz zum Verifizieren des Vorhandenseins von Zellen, die mit Biocytin gefüllt sind
  • in Kombination mit biotinylierten Antikörpern in der Immunhistochemie und Immunzytochemie
  • mit traditionellen Rhodamin-Filteranordnungen aufgrund von Spektralüberlappung
Features and Benefits
Spektraleigenschaften von Cy3-Farbstoff:
  • Absorptionsmaximum 552 nm
  • Emissionsmaximum 565 nm
  • Molarer Absorptionskoeffizient 1,3 x 10-5 M-1cm-1
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4, enthält 1 % Rinderserumalbumin und 15 mM Natriumazid
Legal Information
Cy3 is a trademark of Cytiva
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S4762S9059S9415
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200, 400
form
buffered aqueous solution
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
-
conjugate
gold conjugate
conjugate
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)