Merck
SA101
Streptavidin
5 mg Streptavidin for ELISA & Western Blotting.
Synonym(e):
Biotin-Bindungsprotein, Streptavidin-Protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
5 MG
€ 500,00
€ 500,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32160405
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
conjugate
unconjugated
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
Quality Level
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
189730RSTREP-RO11089153001
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein array: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
-
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
cooler
shipped in
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
-
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
General description
Streptavidin ist ein tetrameres Protein mit einer kugelförmigen Struktur. Es wird aus dem Bakterium Streptomyces avidinii isoliert. Streptavidin ist hochgradig thermostabil und resistent gegenüber extremen pH-Werten, organischen Lösungsmitteln, Denaturierungsmitteln, Detergenzien und enzymatischem Abbau.[1]
Application
Streptavidin wird zum Sättigen von gestützten Lipiddoppelschichten (SLB, supported lipid bilayers) während der Herstellung eingesetzt.[2]
Biochem/physiol Actions
Streptavidin wird in der Biotechnologie verbreitet als Linker eingesetzt, da es unter gut erhaltenen biologischen Bedingungen eine sehr stabile Bindung bildet. Es weist eine hohe Bindungsaffinität für Biotin auf.[1] Dieses Merkmal von Streptavidin macht es zu einem sehr effizienten und vielseitigen Tool für die Entwicklung neuartiger Sensoren. Das Streptavidin-Biotin-System wird auch in verschiedenen chemischen und biologischen Anwendungen wie Nachweis, Markierung und Arzneimittelabgabe verwendet.[3]
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bioengineered approaches for site orientation of peptide-based ligands of nanomaterials
Biomedical Aspects of Botulism, 139-169 (2018)
Xiao-Yun Lu et al.
Progress in molecular biology and translational science, 104, 299-323 (2011-11-19)
Over the past few decades, interest in designing and developing polymeric nanoparticles has undergone considerable explosion. Indeed, these nanoparticulated polymer-based systems provide potential solution to improve therapeutic efficacy and diagnosis sensitivity. In this chapter, general properties, production, and characterization of
Roxanne Glazier et al.
Nature communications, 10(1), 4507-4507 (2019-10-20)
Podosomes are ubiquitous cellular structures important to diverse processes including cell invasion, migration, bone resorption, and immune surveillance. Structurally, podosomes consist of a protrusive actin core surrounded by adhesion proteins. Although podosome protrusion forces have been quantified, the magnitude, spatial
Christopher M Dundas et al.
Applied microbiology and biotechnology, 97(21), 9343-9353 (2013-09-24)
Streptavidin and its homologs (together referred to as streptavidin) are widely used in molecular science owing to their highly selective and stable interaction with biotin. Other factors also contribute to the popularity of the streptavidin-biotin system, including the stability of
Questions
  1. How should I store SA101, Streptavidin after reconstitution?
    1 answer
    1. Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) for long term storage or refrigerate (4°C) for short-term storage. Aqueous stock solutions are stable for 6 months at 4°C and for up to 2 years at -20°C.