Fortfahren mit
D1415
4,6-Dioxoheptansäure
powder
Synonym(e):
Succinylaceton
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COCH2COCH2CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.15
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
mp
66-67 °C (lit.)
lipid type
saturated FAs
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)CC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C7H10O4/c1-5(8)4-6(9)2-3-7(10)11/h2-4H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
WYEPBHZLDUPIOD-UHFFFAOYSA-N
Application
4,6-Dioxoheptansäure wird wie folgt verwendet:
  • als Komponente von Konditionierungsmedium für dendritische Zellen und beim Hemmen von ALA-Dehydratase (ALAD) in dendritischen Zellen(50)
  • als Inhibitor der Häm-Biosynthese in humanen mononukleären Zellen(51) und HeLa-Zellen(52)
  • als Standard für die Quantifizierung von Succinylaceton aus Plasmodium falciparum-Kulturen(53)
Biochem/physiol Actions
Als Inhibitor der Häm-Biosynthese.
4,6-Dioxoheptansäure ist ein Inhibitor der Häm-Biosynthese. Sie ist ein katabolisches Nebenprodukt des Tyrosin-Abbaus und hemmt das δ-Aminolävulinsäure(ALA)-Dehydrataseenzym. Sie ist ein potenzieller Marker für den Nachweis von Tyrosinämie Typ I und wird in getrockneten Blutflecken von Neugeborenen gemessen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H0388L6641749001
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
mp
66-67 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
66-67 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
lipid type
saturated FAs
lipid type
saturated FAs
lipid type
saturated FAs
lipid type
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)