Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 406,00 | |
| 500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.290,00 | |
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.820,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
sterility
0.2 μm filtered
form
liquid
mol wt
major subunit ML 19,889, minor subunit MH 22,200, native ~481.2 kDa (24 subunits, approx. 20 kDa each)
color
clear to slightly hazy, solution
storage temp.
2-8°C
Application
- zur Bestimmung seiner Verteilungskoeffizienten in Phasensystemen
- in NaCl zur Beladung kultivierter Zellen mit Eisen
- in der In-situ-Liquid-Scanning-Transmissionselektronenmikroskopie zur Bildgebung der Schnittstelle von Biologie und Nanotechnologie
Biochem/physiol Actions
Physical form
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| mol wt major subunit ML 19,889, native ~481.2 kDa (24 subunits, approx. 20 kDa each), minor subunit MH 22,200 | mol wt H subunit ~21 kDa, L subunit ~19 kDa, ~440 kDa (a shell of 24 protein subunits (apoferritin) and a core of Fe3+ ions) | mol wt 33 kDa (four subunits) | mol wt A subunit 75 kDa, B subunit 65 kDa |
| form liquid | form liquid | form buffered aqueous solution | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −70°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| sterility 0.2 μm filtered | sterility 0.2 μm filtered | sterility - | sterility - |
| color clear to slightly hazy, solution | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Apoferritin aus Pferdemilz
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A3641-1G | 04061826740873 |
| A3641-500MG | 04061833258118 |
| A3641-100MG | 04061833367704 |