Fortfahren mit
F4503
Ferritin aus Pferdemilz
Type I, saline solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,70
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 395,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 508,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
saline solution
Mol wt:
H subunit ~21 kDa, L subunit ~19 kDa
€ 46,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
type
Type I
form
saline solution
mol wt
H subunit ~21 kDa, L subunit ~19 kDa
color
red to brown
cation traces
Cd: ≤1% (as % of ferritin)
storage temp.
2-8°C
General description
Eine Schale aus 24 Protein-Untereinheiten (Apoferritin) und ein Kern aus Fe3+ Ionen mit einem Peptid-Molekulargewicht von 440 kDa. Überblick über die Ferritin-ähnliche Superfamilie der Eisenspeicherproteine, die in Lebewesen der Erde beinahe allgegenwärtig sind.
Application
Ferritin aus Pferdemilz hat folgende Anwendungen:
  • in mycobakteriellen Wachstumsassays
  • in der Größenausschluss-Chromatographie[1]
  • für das Markieren von Makrophagenzellen
  • als Referenzstandard in der Myonenspinspektroskopie
Biochem/physiol Actions
Ein ubiquitäres Eisenspeicherprotein, das eine wichtige Rolle für den Eisenstoffwechsel spielt. Es dient als intrazelluläre Eisenreserve (insbesondere in Milz, Leber, Darmschleimhaut und Knochenmark) und ist an Eisen-Entgiftungsreaktionen beteiligt.
Ein ubiquitäres Eisenspeicherprotein, das eine wichtige Rolle für den Eisenstoffwechsel spielt. Es dient als intrazelluläre Eisenreserve (insbesondere in Milz, Leber, Darmschleimhaut und Knochenmark) und ist an Eisen-Entgiftungsreaktionen beteiligt. Studien zeigen, dass die Eiseneinlagerung in Ferritin durch die Aktivität einer Ferroxidase, die mit den H-Untereinheiten von Ferritin assoziiert ist, und durch ein Nukleationszentrum, das mit den L-Untereinheiten von Ferritin assoziiert ist, vermittelt wird. Die Eisenfreisetzung aus Ferritin spielt eine entscheidende Rolle für die eisenabhängige Lipid-Peroxidierung und kann in vivo zu von freien Radikalen induzierten Zellschädigungen beitragen. Daher kann Ferritin durch das Binden von Eisen als Antioxidans fungieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F6754A3641341482
mol wt
H subunit ~21 kDa, L subunit ~19 kDa
mol wt
H subunit ~21 kDa, L subunit ~19 kDa, ~440 kDa (a shell of 24 protein subunits (apoferritin) and a core of Fe3+ ions)
mol wt
major subunit ML 19,889, minor subunit MH 22,200, native ~481.2 kDa (24 subunits, approx. 20 kDa each)
mol wt
-
form
saline solution
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
type
Type I
type
Type IV
type
-
type
-
color
red to brown
color
-
color
clear to slightly hazy, solution
color
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. Hi, I've just purchased a Ferritin from equine spleen (liquid, 100mg, cas No:9007-73-2, MDL No: MFCD00081593), however, I didn't find how many mL this solution is on the product label. Can you please provide any information regarding volume? Thanks.
    1 answer
    1. The concentration, and thus the volume, of the Ferritin will vary for individual lots. The concentration can be found on the lot specific Certificate of Analysis, which can be retrieved by entering the lot number here:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/f4503#product-documentation
      The volume can be determined using the following formula:
      Units provided / Units per mL = mL provided
      The concentration of the Ferritin is currently specified to be ≤125mg/ml
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/115/477/F4503-BULK________SIGMA____.pdf
      Helpful?
  2. Does it run as a 44kDa specie or 21kDa+19kDa in size exclusion chromatography?
    1 answer
    1. This product is not analyzed by chromatography. However, historical data indicates the material runs primarily at 20-22kD and 13-15kD in SDS electrophoresis studies. Additional bands appear at the 3000 - 5000 molecular weight range.
      Helpful?
  3. What is the concentration of salt(s) in the saline solution carrying the protein?
    1 answer
    1. The saline solution is a 0.15 M sodium chloride solution. The concentration of 0.15 M can also be written as 8.8 mg NaCl per mL, or the textbook "0.9%" for normal saline.
      Helpful?
  4. Hi, I was wondering if I could get the volume of ferritin present in each of the package sizes? Thank you
    1 answer
    1. The concentration of this product is lot specific and will impact the final volume received. Typical lots range from 50 - 75 mg/mL. Please see the link below to review the product specification sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/115/477/F4503-BULK________SIGMA____.pdf
      See below for potential volume ranges for each package size:
      F4503-25MG (0.5 - 0.33 mL)
      F4503-100MG (2 - 1.33 mL)
      F4503-500MG (10 - 6.66 mL)
      F4503-1G (20 - 13.33 mL)
      Helpful?
  5. Where is iron located in the ferritin molecule of Product F4503, Ferritin from equine spleen?
    1 answer
    1. Iron is located in the core of the ferritin molecule consisting of 24 subunits. Up to 4500 iron ions can be contained in this core.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. Has Product F4503, Ferritin from equine spleen, been cell culture tested?
    1 answer
    1. The solution is sterile-filtered but has not been tested in cell culture.
      Helpful?
  8. What is the concentration of ferritin in solutions of Product F4503, Ferritin from equine spleen?
    1 answer
    1. The concentration of ferritin is lot specific and can be found on the Certificate of Analysis (CofA) for the specific lot.