Fortfahren mit
C7078
Casein aus Kuhmilch
powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,20
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 134,00
10 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 755,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
EC Number:
232-555-1
MDL number:
€ 65,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Casein aus Kuhmilch, technical grade
biological source
bovine milk
Quality Segment
grade
technical grade
form
powder
technique(s)
activity assay: suitable, electrophoresis: suitable, immunocytochemistry: suitable
mp
280 °C (dec.) (lit.)
UniProt accession no.
SMILES string
[P](=O)(OCC(NC(=O)C(NC(=O)C(N)Cc1ccccc1)CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(C(O)C)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(C
InChI
1S/C81H125N22O39P/c1-36(2)31-50(76(132)94-43(15-24-57(87)108)71(127)101-52(34-64(120)121)78(134)98-49(81(137)138)11-7-8-30-82)99-72(128)47(19-28-61(114)115)95-77(133)51(33-63(118)119)100-73(129)48(20-29-62(116)117)97-80(136)65(37(3)104)103-75(131)44(16-25-58(88)109)92-68(124)42(14-23-56(86)107)90-67(123)41(13-22-55(85)106)91-69(125)45(17-26-59(110)111)93-70(126)46(18-27-60(112)113)96-79(135)53(35-142-143(139,140)141)102-74(130)40(12-21-54(84)105)89-66(122)39(83)32-38-9-5-4-6-10-38/h4-6,9-10,36-37,39-53,65,104H,7-8,11-35,82-83H2,1-3H3,(H2,84,105)(H2,85,106)(H2,86,107)(H2,87,108)(H2,88,109)(H,89,122)(H,90,123)(H,91,125)(H,92,124)(H,93,126)(H,94,132)(H,95,133)(H,96,135)(H,97,136)(H,98,134)(H,99,128)(H,100,129)(H,101,127)(H,102,130)(H,103,131)(H,110,111)(H,112,113)(H,114,115)(H,116,117)(H,118,119)(H,120,121)(H,137,138)(H2,139,140,141)
InChI key
BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Casein aus Rindermilch ist ein Phosphoprotein. Bei Casein werden vier Haupttypen unterschieden, die zusammen etwa 80 % des Gesamtgehalts an Protein in Rindermilch ausmachen: αα-s1-Casein, α-s2-Casein, β-Casein und κ-Casein. Casein wurde als wichtigster schützender Bestandteil von Milch vorgeschlagen und wird aufgrund seiner natürlichen biokompatiblen Eigenschaften und biologischen Abbaubarkeit allgemein als sicher anerkannt (GRAS, Generally Recognized As Safe).
Application
Casein aus Rindermilch wird wie folgt verwendet:
  • als Blockierungsmittel in der Immunchemie
  • als Substrat zum Bestimmen der caseinolytischen Aktivität in Disintegrin und Cerastes cerastes-Gift
  • als Klärhilfsmittel zum Prüfen seiner Wirkung auf die Weißweinproteinstabilisierung
Kasein aus Rindermilch ist ein Phosphoprotein. Bei Kasein werden vier Haupttypen unterschieden, die zusammen ca. 80 % des Gesamtgehalts an Protein in Rindermilch ausmachen: α-s1 Kasein, α-s2 Kasein, β-Kasein und κ-Kasein. Kasein wurde als Hauptschutzbestandteil von Milch postuliert
Biochem/physiol Actions
Casein findet aufgrund seiner Eigenschaften wie Emulgierung, Schaumbildung, Gelierung, Wasserhaltevermögen und Wechselwirkung mit bioaktiven Molekülen durch funktionelle Gruppen Anwendung in Nutrazeutikua und verschiedenen Formulierungen wie Hydrogele, Folien, Nanomizellen und Nanopartikel. Dieses Protein ist leicht zugänglich, schützt Arzneimittel vor einem enzymatischen Aufschluss und ist nichttoxisch, wodurch Casein potenziell in oralen Abgabesystemen eingesetzt werden kann.
Partielle gastrointestinale Verdauung von Casein ist eine Fundgrube für bioaktive Peptide, wie z.B. β-Casomorphin. Allerdings reagiert Rindercasein nicht einheitlich; während die Varianten A1 und B zur Produktion von β-Casomorphin führen, ist es bei Variante A2 nicht der Fall.
Other Notes
Dieses Produkt ist Casein in technischer Qualität. Im Vergleich zu teilweise aufgereinigten Casein-Produkten weist die technische Qualität mehr Proteinverunreinigungen und einen höheren Fettgehalt auf.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C3400C58901.02241
grade
technical grade
grade
-
grade
-
grade
-
technique(s)
activity assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, electrophoresis: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, electrophoresis: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
purified powder
form
-
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
-
Gene Information
bovine ... CSN1S1(282208), CSN1S2(282209), CSN2(281099)
Gene Information
bovine ... CSN1S1(282208), CSN1S2(282209), CSN2(281099), CSN3(281728)
Gene Information
bovine ... CSN1S1(282208), CSN1S2(282209), CSN2(281099), CSN3(281728)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Casein aus Kuhmilch
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What type of casein is C7078, alpha, beta or k-casein?
    1 answer
    1. This product is a technical grade of casein that cointains a mixture of alpha, beta, and kappa subunits. The approximate amount of each form present in bovine milk is as follows:
      a-Casein - (s1) 12-15 g/L
      a-Casein - (s2) 3-4 g/L
      b-Casein - 9-11 g/L
      k-Casein - 2-4 g/L
      Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/137/877/c7078pis.pdf
      Helpful?
  2. Is casein C7078 sterile, and can it function as an emulsifier?
    1 answer
    1. C7078 is not a sterile powder. Regarding whether casein will work as an emulsifier, it has not been tested in this application.